Beskrivelse
Accelerer gennemløbet til automatiseret magnetisk rensning af biotinylerede molekyler med Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin Magnetic Beads.
Magnetiske streptavidinperler muliggør affinitetsoprensning af biotin-mærkede målmolekyler uden kolonner eller centrifugering. Platformen giver en hurtig og bekvem metode til manuel eller automatiseret immunpræcipitation, proteininteraktionsanalyse, DNA-protein pull-down og oprensning, der involverer biotin-mærkede proteiner og nukleinsyrer. De superparamagnetiske jernoxidpartikler tilbyder overlegen præstation (høj kapacitet og lav uspecifik binding) sammenlignet med andre kommercielle magnetiske perler. Biotinylerede molekyler tilsættes simpelthen til de streptavidin-belagte magnetiske perler til binding. Pierce Streptavidin Magnetic Beads er valideret og optimeret til brug med magnetiske platforme med høj kapacitet, såsom Thermo Scientific KingFisher™ 96 og KingFisher Flex, men perlerne muliggør også førsteklasses præstation til enkle bordapplikationer ved hjælp af et passende magnetisk stativ.
Højdepunkter:
- Højtydende perler – ikke-aggregerende, præ-blokerede, superparamagnetiske jernoxid-mikropartikler giver enestående ensartethed til både automatiseret HTS og manuelle applikationer
- Stabil immobiliseringskemi – streptavidin immobiliseres ved hjælp af udvaskningsresistent kemi
- Høj kapacitet – perler af overlegen kvalitet med høj bindingskapacitet giver hurtig og effektiv biomolekyleoprensning fra komplekse prøver
- Lav uspecifik binding – stabile, præblokerede perler giver rene oprensningsprodukter (f.eks. antigen elueret i IP med biotinyleret antistof), som er kompatible med massespektrometrianalyse og andre senere analyser
- Overlegen præstation – næsten tre gange højere bindingskapacitet end typiske perler fra andre leverandører, hvilket tillader brugen af mindre mængder pr. eksperiment
Egenskaber ved Streptavidin magnetiske perler:
- Sammensætning: ionoxidpartikler med kovalent belægning med et monolag af streptavidinprotein
- Magnetisering: superparamagnetisk (ingen magnetisk hukommelse)
- Perlestørrelse: 1 μm (nominel middeldiameter)
- Massefylde: 2 g/cm3
- Koncentration: 10 mg perler pr. milliliter opslæmning i 0,05 % natriumazid
- Bindingskapacitet: ca. 55 μg biotinyleret kanin-IgG pr. mg perler; ca. 3500 pmol biotinyleret fluorescein pr. milliliter perler
- RNase: Disse perleopløsninger er IKKE testet og certificeret til at være RNAse-fri
Kræver:
Thermo Scientific KingFisher 96 eller KingFisher Flex eller anden magnetisk separatorudstyr
Anbefalet til:
Immunpræcipitat-antigener (ved anvendelse af biotinylerede antistoffer) fra en lang række kilder; Interaktionskomplekser fra co-immunpræcipitering ved anvendelse af biotinylerede antistoffer; Indfang protein-protein-interaktioner i pull-down-assays ved hjælp af biotinylerede bait-proteiner; Isoler biotin-mærkede DNA-proteinkomplekser fra celle- eller vævsekstrakter; Indfang enkeltstrengede biotinylerede DNA-oligoer; Isoler biotinylerede PCR-produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | Slurry: 10 mg/mL, 1% solids |
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Produktet sendes på en ispakke. |
| Partikelstørrelse | 1μ m |
| Form | Væske |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 5 mL |
| Protein form | Rekombinant |
| Mål | Biotin |
| Type | Magnetisk affinitetsperle |
| Ligand type | Streptavidin |
| Vis mere |