Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin magnetiske perler
Artikelnummer. 10150874 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10150874 1 mL Hver
10615204 5 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10150874 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88816
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Rens eller immunpræcipiterer biotinylerede proteiner eller affinitetsligander ved hjælp af streptavidin-belagte magnetiske partikler til magnetbaseret separation.
Accelerer gennemløbet til automatiseret magnetisk rensning af biotinylerede molekyler med Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin Magnetic Beads.
Magnetiske streptavidinperler muliggør affinitetsoprensning af biotin-mærkede målmolekyler uden kolonner eller centrifugering. Platformen giver en hurtig og bekvem metode til manuel eller automatiseret immunpræcipitation, proteininteraktionsanalyse, DNA-protein pull-down og oprensning, der involverer biotin-mærkede proteiner og nukleinsyrer. De superparamagnetiske jernoxidpartikler tilbyder overlegen præstation (høj kapacitet og lav uspecifik binding) sammenlignet med andre kommercielle magnetiske perler. Biotinylerede molekyler tilsættes simpelthen til de streptavidin-belagte magnetiske perler til binding. Pierce Streptavidin Magnetic Beads er valideret og optimeret til brug med magnetiske platforme med høj kapacitet, såsom Thermo Scientific KingFisher™ 96 og KingFisher Flex, men perlerne muliggør også førsteklasses præstation til enkle bordapplikationer ved hjælp af et passende magnetisk stativ.
Højdepunkter:
  • Højtydende perler – ikke-aggregerende, præ-blokerede, superparamagnetiske jernoxid-mikropartikler giver enestående ensartethed til både automatiseret HTS og manuelle applikationer
  • Stabil immobiliseringskemi – streptavidin immobiliseres ved hjælp af udvaskningsresistent kemi
  • Høj kapacitet – perler af overlegen kvalitet med høj bindingskapacitet giver hurtig og effektiv biomolekyleoprensning fra komplekse prøver
  • Lav uspecifik binding – stabile, præblokerede perler giver rene oprensningsprodukter (f.eks. antigen elueret i IP med biotinyleret antistof), som er kompatible med massespektrometrianalyse og andre senere analyser
  • Overlegen præstation – næsten tre gange højere bindingskapacitet end typiske perler fra andre leverandører, hvilket tillader brugen af mindre mængder pr. eksperiment
Egenskaber ved Streptavidin magnetiske perler:
  • Sammensætning: ionoxidpartikler med kovalent belægning med et monolag af streptavidinprotein
  • Magnetisering: superparamagnetisk (ingen magnetisk hukommelse)
  • Perlestørrelse: 1 μm (nominel middeldiameter)
  • Massefylde: 2 g/cm3
  • Koncentration: 10 mg perler pr. milliliter opslæmning i 0,05 % natriumazid
  • Bindingskapacitet: ca. 55 μg biotinyleret kanin-IgG pr. mg perler; ca. 3500 pmol biotinyleret fluorescein pr. milliliter perler
  • RNase: Disse perleopløsninger er IKKE testet og certificeret til at være RNAse-fri
Kræver:
Thermo Scientific KingFisher 96 eller KingFisher Flex eller anden magnetisk separatorudstyr
Anbefalet til:
Immunpræcipitat-antigener (ved anvendelse af biotinylerede antistoffer) fra en lang række kilder; Interaktionskomplekser fra co-immunpræcipitering ved anvendelse af biotinylerede antistoffer; Indfang protein-protein-interaktioner i pull-down-assays ved hjælp af biotinylerede bait-proteiner; Isoler biotin-mærkede DNA-proteinkomplekser fra celle- eller vævsekstrakter; Indfang enkeltstrengede biotinylerede DNA-oligoer; Isoler biotinylerede PCR-produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Produktet sendes på en ispakke.
Partikelstørrelse 1μ m
Form Væske
Produktlinje Pierce
Mængde 1 mL
Protein form Rekombinant
Mål Biotin
Type Magnetisk affinitetsperle
Ligand type Streptavidin
Kapacitet (metrisk) 1 mL