Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity Streptavidin HRP Conjugate er et eksklusivt peroxidase-konjugeret streptavidin biotin-bindende protein, der giver signalforstærkning som poly-HRP og enestående opbevaringsstabilitet.
- Thermo Scientific Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP er et eksklusivt peroxidase-konjugeret streptavidin biotin-bindende protein
- Det giver signalforstærkning som poly-HRP og enestående lagringsstabilitet
- Denne specialfremstillede variant af HRP-konjugeret streptavidinprotein opfylder kravene fra nutidens videnskabsmænd til mere følsom påvisning i ELISA og Western blotting-applikationer
- Konjugat er velegnet til brug med kemiluminescerende, kemifluorescerende eller kolorimetriske substrater
- Hvert High Sensitivity HRP-konjugat er pakket i en brugervenlig stabiliseret løsning, der muliggør bekvem opbevaring ved 4 °C i mindst et år
- Eksperimenter viser, at Streptavidin-HRP med høj følsomhed kan fortyndes 8-10 gange mere end traditionelle HRP-konjugater og stadig producere lignende resultater
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1,–0 1,1 mg/ml |
| Konjugeret | HRP |
| Mængde | 5 mL |
| Indhold og opbevaring | Opbevaring ved °4 C i mindst et år. |
| Produktlinje | Pierce |
| Målmolekyle | Biotin |