Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Høj følsomhed Streptavidin-HRP
Artikelnummer. 10598893 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
5 mL
Pakningsstørrelse:
0.5ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10598893 0.5 mL 0.5ml
11896814 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
d
Artikelnummer. 10598893 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21130
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
d
Forstærk signal i Western blot, ELISA eller andre biotin-baserede detektionsmetoder med denne eksklusive, høje signal-til-støj, peroxidase-konjugerede, brugsklare streptavidin.
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity Streptavidin HRP Conjugate er et eksklusivt peroxidase-konjugeret streptavidin biotin-bindende protein, der giver signalforstærkning som poly-HRP og enestående opbevaringsstabilitet.
  • Thermo Scientific Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP er et eksklusivt peroxidase-konjugeret streptavidin biotin-bindende protein
  • Det giver signalforstærkning som poly-HRP og enestående lagringsstabilitet
  • Denne specialfremstillede variant af HRP-konjugeret streptavidinprotein opfylder kravene fra nutidens videnskabsmænd til mere følsom påvisning i ELISA og Western blotting-applikationer
  • Konjugat er velegnet til brug med kemiluminescerende, kemifluorescerende eller kolorimetriske substrater
  • Hvert High Sensitivity HRP-konjugat er pakket i en brugervenlig stabiliseret løsning, der muliggør bekvem opbevaring ved 4 °C i mindst et år
  • Eksperimenter viser, at Streptavidin-HRP med høj følsomhed kan fortyndes 8-10 gange mere end traditionelle HRP-konjugater og stadig producere lignende resultater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1,–0 1,1 mg/ml
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Kolorimetrisk, kemiluminescens, kemifluorescens
Mængde 0.5 mL
Indhold og opbevaring Opbevaring ved °4 C i mindst et år.
Form Væske
Produktlinje Pierce
Til brug med (applikation) Western Blotting, ELISA
Specificitet Biotin
Målmolekyle Biotin