Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin-HRP med høj følsomhed, forfortyndet
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity Streptavidin HRP Conjugate er et eksklusivt peroxidase-konjugeret streptavidin biotin-bindende protein, der giver signalforstærkning som poly-HRP og enestående opbevaringsstabilitet.
Højdepunkter:
Høj følsomhed– opdage lave niveauer af mål uden baggrund; opnå høje signal-til-støj-forhold
Omkostningseffektiv– bruge mindre konjugat i Western blotting og ELISA applikationer og stadig opnå fremragende resultater
Fleksibel– kompatibel med typiske kemiluminescerende, fluorescerende og kolorimetriske peroxidasesubstrater
Bekvem– klar-til-brug stabiliseret væskeformat betyder, at der ikke er nogen ventetid på optøning og ingen grund til at alikvotere
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaring ved °4 C i mindst et år. |
| Specificitet | Biotin |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk, kemiluminescens, kemifluorescens |
| Enzym | HRP (peberrodsperoxidase) |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Western Blotting, ELISA, ELISA |
| Produktlinje | Pierce |
| Etiket eller farvestof | HRP (peberrodsperoxidase) |
| Målmolekyle | Biotin |
| Mængde | 2 mL |
Sikkerhed og håndtering
- Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP, Pre-Diluted
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one