Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin belagte plader
Artikelnummer. 10485005 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Format:
96-brønds
Standard
Strip plade
Pladeblokering:
Blocker™ BSA buffer
SuperBlock™ Buffer
Mængde:
5 plader
5 x 5 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
Artikelnummer. 10485005
Brand: Thermo Scientific™ 15126
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin coated plader er præblokerede og klar til brug polystyren 96-brønds og 384-brønds plader til binding af biotinylerede antistoffer eller prober til ELISA og andre målspecifikke assays.
Streptavidin-coatede mikroplader giver den biotinbindende funktion, der er nødvendig for en række forskellige ELISA og andre assayprocedurer baseret på biotinylerede indfangningsantistoffer, peptidantigener og andre analytter, såsom oligonukleotider. Pierce Streptavidin coated plader fås i klare, hvide og sorte plader til brug med henholdsvis kolorimetriske, kemiluminescerende og fluorescerende detektionsmetoder.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin coated plader er præblokerede og klar til brug polystyren plader til binding af biotinylerede antistoffer eller prober til ELISA og andre målspecifikke assays.
Funktioner af Streptavidin-coatede plader inkluderer:
• Omtrentlig bindingskapacitet er∼ 5 pmol biotin/brønd
• Nem og skånsom immobilisering af biotinholdige konjugater
• Lav uspecifik binding
• Ingen denaturering af proteinkomponenten i et konjugat efter binding
• Ideel til binding af små biotinylerede hydrofile molekyler (f.eks. peptider), der typisk udviser dårlig binding til polystyren
• Forudblokeret med dit valg af Blocker BSA eller SuperBlock Blocking Buffer
Biotin-bindende plader er ideelle til applikationer, hvor direkte adsorption til polystyren denaturerer antistoffer eller målmolekylet. Streptavidin er det mest populære og mest tilgængelige biotinbindende protein til forskningsmetoder. Streptavidin har et isoelektrisk punkt på 5 til 6, hvilket resulterer i lave uspecifikke interaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Standardkapacitet, affinitet
Format 96-brønds
Indhold og opbevaring Opbevar plader ved 4 C ved °modtagelse i uåbnede poser. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel og opbevares ved 4 °C. Plader sendes ved omgivelsestemperatur.
Oversigt Klar, 96-brønds (5-pak)
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Gennembore
Farve Klar
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Overfladebehandling Streptavidin
Pladeblokering SuperBlock™ Buffer
Mængde 5 x 5 plader