Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin belagte plader
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Streptavidin-coatede mikroplader giver den biotinbindende funktion, der er nødvendig for en række forskellige ELISA og andre assayprocedurer baseret på biotinylerede indfangningsantistoffer, peptidantigener og andre analytter, såsom oligonukleotider. Pierce Streptavidin coated plader fås i klare, hvide og sorte plader til brug med henholdsvis kolorimetriske, kemiluminescerende og fluorescerende detektionsmetoder.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin coated plader er præblokerede og klar til brug polystyren plader til binding af biotinylerede antistoffer eller prober til ELISA og andre målspecifikke assays.
Funktioner af Streptavidin-coatede plader inkluderer:
• Omtrentlig bindingskapacitet er∼ 5 pmol biotin/brønd
• Nem og skånsom immobilisering af biotinholdige konjugater
• Lav uspecifik binding
• Ingen denaturering af proteinkomponenten i et konjugat efter binding
• Ideel til binding af små biotinylerede hydrofile molekyler (f.eks. peptider), der typisk udviser dårlig binding til polystyren
• Forudblokeret med dit valg af Blocker BSA eller SuperBlock Blocking Buffer
Biotin-bindende plader er ideelle til applikationer, hvor direkte adsorption til polystyren denaturerer antistoffer eller målmolekylet. Streptavidin er det mest populære og mest tilgængelige biotinbindende protein til forskningsmetoder. Streptavidin har et isoelektrisk punkt på 5 til 6, hvilket resulterer i lave uspecifikke interaktioner.
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Standardkapacitet, affinitet |
| Format | Standard |
| Indhold og opbevaring | Opbevar plader ved 4 C ved °modtagelse i uåbnede poser. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel og opbevares ved 4 °C. Plader sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produktlinje | Gennembore |
| Farve | Sort |
| Produkttype | Detektionsplade, immunoassay, ELISA |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Overfladebehandling | Streptavidin |
| Vis mere |