Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin belagte plader
Artikelnummer. 10155473 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Format:
96-brønds
Standard
Strip plade
Pladeblokering:
Blocker™ BSA buffer
SuperBlock™ Buffer
Mængde:
5 plader
5 x 5 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Pakke med 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Format Pladeblokering Mængde Pakningsstørrelse
10155473 Klar Standard Blocker™ BSA buffer 5 plader Pakke med 5
10485775 Sort Standard Blocker™ BSA buffer 5 plader Pakke med 5
10278243 Sort Standard SuperBlock™ Buffer 5 plader Pakke med 5
10412905 Sort Standard SuperBlock™ Buffer 5 plader -
10687764 Klar Strip plade Blocker™ BSA buffer 5 plader Pakke med 5
10185423 Klar Strip plade SuperBlock™ Buffer 5 plader Pakke med 5
10195423 Klar Strip plade SuperBlock™ Buffer 5 x 5 plader Pakke med 25
10288243 Klar Standard SuperBlock™ Buffer 5 plader Pakke med 5
10485005 Klar 96-brønds SuperBlock™ Buffer 5 x 5 plader Pakke med 25
10678534 Klar 96-brønds SuperBlock™ Buffer 5 plader Pakke med 5
10308783 Hvid Standard Blocker™ BSA buffer 5 plader Pakke med 5
10722984 Hvid 96-brønds SuperBlock™ Buffer 5 plader Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10155473 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 15125
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Ver todas las promociones
På lager
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin coated plader er præblokerede og klar til brug polystyren 96-brønds og 384-brønds plader til binding af biotinylerede antistoffer eller prober til ELISA og andre målspecifikke assays.
Streptavidin-coatede mikroplader giver den biotinbindende funktion, der er nødvendig for en række forskellige ELISA og andre assayprocedurer baseret på biotinylerede indfangningsantistoffer, peptidantigener og andre analytter, såsom oligonukleotider. Pierce Streptavidin coated plader fås i klare, hvide og sorte plader til brug med henholdsvis kolorimetriske, kemiluminescerende og fluorescerende detektionsmetoder.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin coated plader er præblokerede og klar til brug polystyren plader til binding af biotinylerede antistoffer eller prober til ELISA og andre målspecifikke assays.
Funktioner af Streptavidin-coatede plader inkluderer:
• Omtrentlig bindingskapacitet er∼ 5 pmol biotin/brønd
• Nem og skånsom immobilisering af biotinholdige konjugater
• Lav uspecifik binding
• Ingen denaturering af proteinkomponenten i et konjugat efter binding
• Ideel til binding af små biotinylerede hydrofile molekyler (f.eks. peptider), der typisk udviser dårlig binding til polystyren
• Forudblokeret med dit valg af Blocker BSA eller SuperBlock Blocking Buffer
Biotin-bindende plader er ideelle til applikationer, hvor direkte adsorption til polystyren denaturerer antistoffer eller målmolekylet. Streptavidin er det mest populære og mest tilgængelige biotinbindende protein til forskningsmetoder. Streptavidin har et isoelektrisk punkt på 5 til 6, hvilket resulterer i lave uspecifikke interaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Bindende Ejendom Standardkapacitet, affinitet
Format Standard
Indhold og opbevaring Opbevar plader ved 4 C ved °modtagelse i uåbnede poser. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel og opbevares ved 4 °C. Plader sendes ved omgivelsestemperatur.
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje Gennembore
Farve Klar
Produkttype Detektionsplade, immunoassay, ELISA
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Overfladebehandling Streptavidin
Pladeblokering Blocker™ BSA buffer
Mængde 5 plader
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.