Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin belagte højkapacitetsplader
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Pierce Streptavidin High Binding Capacity (HBC) plader fremstilles med en eksklusiv belægningsmetode, der giver en streptavidin-belagt plade med fire til fem gange bindingskapaciteten i forhold til andre kommercielt tilgængelige polystyren-assayplader. Brug af en Pierce Streptavidin HBC-plade kan resultere i en analyse med bredere dynamisk område og bedre linearitet, hvilket giver forbedret præcision i prøven. Pladerne tilbydes i flere pladeformater, pladefarver og belægningsvolumen.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin-belagte højkapacitetsplader er designet til binding af biotinylerede oligonukleotider og peptider med højere bindingseffektivitet end andre kommercielt tilgængelige plader.
Pierce Streptavidin-belagte plader anvendes bredt til anvendelser som ELISA'er og andre assay-protokoller. Disse biotinbindende plader leveres med forskellige kapaciteter og følsomheder for maksimal fleksibilitet. For eksempel kan pladerne med høj bindekapacitet (HBC) bruges til anti-terapeutisk/anti-drug antistof (ADA) screening til immunogenicitetsforskning og udvikling af biologiske lægemidler (1,2). Både almindelige og HBC-plader er blevet brugt i aptamer-assays til kliniske og industrielle behov, sammen med neurobiologisk forskning til terapi og forebyggelse, blandt andre anvendelser (3 –5).
Egenskaber ved streptavidinbelagte højkapacitetsplader inkluderer:
- Unik pladebelægningsteknologi—resulterer i høj belastnings- og bindingskapacitet
- Streptavidin-belagte optionsplader—har op til fem gange bindingskapaciteten i forhold til typiske plader
- Et bredere dynamisk område—udvider det kvantitative område, så der er mindre behov for fortyndinger
- Spar tid—på forudblokerede plader for at reducere antallet af prøvetrin
- Fleksible analyseformater—belagte plader tilbydes i 8-brøndsstrimler for at reducere spild
Den proprietære pladebelægningsteknologi, der bruges til fremstilling af disse Pierce-belagte plader, giver højkapacitetsplader med en bredere detektionsgrænse end plader med almindelig bindingskapacitet. Standardkurven udviser større linearitet til at opdage små biotinylerede molekyler såsom peptider og oligonukleotider, hvilket resulterer i større præcision i assayen.
Referencer
- J Immunol Metoder. Apr 2016; 431:45-51
- J Immunol Metoder. 28. februar 2011; 365(1-2):38-49
- Krebs (Basel). 25. oktober 2022; 14(21):5222
- J Mikrobiol Bioteknologi. 28. juni 2013; 23(6):878-84
- Acta Neuropathol Commun. 31. maj 2018; 6(1):43
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Høj kapacitet, affinitet |
| Format | Standard |
| Indhold og opbevaring | Opbevar plader ved 4 C ved °modtagelse i uåbnede poser. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel og opbevares ved 4 °C. |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Produktlinje | Gennembore |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Detektionsplade, immunoassay, ELISA |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Overfladebehandling | Streptavidin |
| Vis mere |