Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin belagte højkapacitetsplader
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Pierce Streptavidin High Binding Capacity (HBC) plader fremstilles med en eksklusiv belægningsmetode, der giver en streptavidin-belagt plade med fire til fem gange så stor bindingskapacitet som andre kommercielt tilgængelige polystyren-analyseplader. Brug af en Pierce Streptavidin HBC-plade kan resultere i en analyse med et bredere dynamisk område og bedre linearitet, hvilket fører til forbedret analysepræcision. Pladerne tilbydes i flere pladeformater, pladefarver og belægningsvolumener.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin-coatede højkapacitetsplader er designet til binding af biotinylerede oligonukleotider og peptider med højere bindingseffektivitet end andre kommercielt tilgængelige plader.
Pierce Streptavidin-coatede plader bruges i vid udstrækning til applikationer som ELISA'er og andre assayprotokoller. Disse biotinbindende plader kommer med forskellige kapaciteter og følsomheder for maksimal fleksibilitet. For eksempel kan pladerne med høj bindingskapacitet (HBC) bruges til screening af antiterapeutiske/antilægemiddel-antistoffer (ADA) til immunogenicitetsforskning og udvikling af biologiske lægemidler (1,2). Både almindelige plader og HBC-plader er blevet brugt i aptamer-assays til kliniske og industrielle behov, sammen med neurobiologisk forskning til terapi og forebyggelse, blandt andre applikationer (–3 5).
Funktioner af Streptavidin-coatede højkapacitetsplader inkluderer:
• Unik pladebelægningsteknologi resulterer —i høj belastnings- og bindeevne
• Streptavidin-belagte optionplader har op —til fem gange så stor bindingskapacitet som typiske plader
• Bredere dynamisk område udvider det —kvantitative område, så der er mindre behov for fortyndinger
• Spar tid på —præblokerede plader for at reducere antallet af analysetrin
• Fleksible analyseformater coatede plader —tilbydes i 8-brønds strimler for at reducere spild
Den proprietære pladebelægningsteknologi, der bruges til at fremstille disse Pierce-belagte plader, giver plader med høj kapacitet med en bredere detektionsgrænse end plader med almindelig bindingskapacitet. Standardkurven udviser større linearitet til påvisning af små biotinylerede molekyler såsom peptider og oligonukleotider, hvilket resulterer i større analysepræcision.
Referencer
1. J Immunol Methods. 2016 Apr;431:45-51
2. J Immunol Methods. 28. februar 2011;365(1-2):38-49
3. Kræft (Basel). 25. oktober 2022;14(21):5222
4. J Microbiol Biotechnol. 2013 Jun 28;23(6):878-84
5. Acta Neuropathol Commun. 31. maj 2018;6(1):43
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | Høj kapacitet, affinitet |
| Format | Strip plade |
| Indhold og opbevaring | Opbevar plader ved 4 C ved °modtagelse i uåbnede poser. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel og opbevares ved 4 °C. |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Produktlinje | Gennembore |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Detektionsplade, immunoassay, ELISA |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Overfladebehandling | Streptavidin |
| Vis mere |