Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin belagte højkapacitetsplader
Artikelnummer. 10532964 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Klar
Sort
Antal Wells:
96
384
Format:
96-brønds
Standard
Strip plade
Detektionsmetode:
Fluorescens
Kemiluminescens
Kolorimetrisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Antal Wells Format Detektionsmetode Pakningsstørrelse
10532964 Sort 96 96-brønds Fluorescens Pakke med 5
10097683 Sort 384 96-brønds Fluorescens Pakke med 5
10666234 Klar 96 Strip plade Kolorimetrisk Pakke med 5
10752024 Klar 96 Standard Kolorimetrisk Pakke med 5
10352444 Klar 384 96-brønds Kolorimetrisk Pakke med 5
10003413 Hvid 96 Standard Kemiluminescens Pakke med 5
10693954 Hvid 384 96-brønds Kemiluminescens Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10532964 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 15503
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin High Binding Capacity (HBC) coatede plader er designet til binding af biotinylerede oligonukleotider og peptider med højere bindingseffektivitet end andre kommercielt tilgængelige plader.
Pierce Streptavidin High Binding Capacity (HBC) plader fremstilles med en eksklusiv belægningsmetode, der giver en streptavidin-belagt plade med fire til fem gange bindingskapaciteten i forhold til andre kommercielt tilgængelige polystyren-assayplader. Brug af en Pierce Streptavidin HBC-plade kan resultere i en analyse med bredere dynamisk område og bedre linearitet, hvilket giver forbedret præcision i prøven. Pladerne tilbydes i flere pladeformater, pladefarver og belægningsvolumen.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin-belagte højkapacitetsplader er designet til binding af biotinylerede oligonukleotider og peptider med højere bindingseffektivitet end andre kommercielt tilgængelige plader.
Pierce Streptavidin-belagte plader anvendes bredt til anvendelser som ELISA'er og andre assay-protokoller. Disse biotinbindende plader leveres med forskellige kapaciteter og følsomheder for maksimal fleksibilitet. For eksempel kan pladerne med høj bindekapacitet (HBC) bruges til anti-terapeutisk/anti-drug antistof (ADA) screening til immunogenicitetsforskning og udvikling af biologiske lægemidler (1,2). Både almindelige og HBC-plader er blevet brugt i aptamer-assays til kliniske og industrielle behov, sammen med neurobiologisk forskning til terapi og forebyggelse, blandt andre anvendelser (3 –5).
Egenskaber ved streptavidinbelagte højkapacitetsplader inkluderer:
  • Unik pladebelægningsteknologi—resulterer i høj belastnings- og bindingskapacitet
  • Streptavidin-belagte optionsplader—har op til fem gange bindingskapaciteten i forhold til typiske plader
  • Et bredere dynamisk område—udvider det kvantitative område, så der er mindre behov for fortyndinger
  • Spar tid—på forudblokerede plader for at reducere antallet af prøvetrin
  • Fleksible analyseformater—belagte plader tilbydes i 8-brøndsstrimler for at reducere spild
Den proprietære pladebelægningsteknologi, der bruges til fremstilling af disse Pierce-belagte plader, giver højkapacitetsplader med en bredere detektionsgrænse end plader med almindelig bindingskapacitet. Standardkurven udviser større linearitet til at opdage små biotinylerede molekyler såsom peptider og oligonukleotider, hvilket resulterer i større præcision i assayen.
Referencer
  1. J Immunol Metoder. Apr 2016; 431:45-51
  2. J Immunol Metoder. 28. februar 2011; 365(1-2):38-49
  3. Krebs (Basel). 25. oktober 2022; 14(21):5222
  4. J Mikrobiol Bioteknologi. 28. juni 2013; 23(6):878-84
  5. Acta Neuropathol Commun. 31. maj 2018; 6(1):43
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom Høj kapacitet, affinitet
Format 96-brønds
Indhold og opbevaring Opbevar plader ved 4 C ved °modtagelse i uåbnede poser. Når de er åbnet, placeres ubrugte plader i en genlukkelig pose med tørremiddel og opbevares ved 4 °C.
Detektionsmetode Fluorescens
Produktlinje Gennembore
Farve Sort
Produkttype Mikroplade
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Overfladebehandling Streptavidin
nr. pr. pakke 5 plader
Pladeblokering SuperBlock™ Buffer
Mængde 5 plader