Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin
Artikelnummer. p-7180361 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mg
5 mg
100 mg
1000 mg
Pakningsstørrelse:
1000mg
100mg
1mg
5mg
Artikelnummer. 10147723
Brand: Thermo Scientific™ 21122
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Oprenset rekombinant streptavidin muliggør påvisning af biotinylerede antistoffer og andre prober i en række standardanalysemetoder, herunder western blotting, ELISA , immunhistokemi og fluorescensbilleddannelse.
  • Oprenset streptavidin leveres frysetørret i fosfatbaseret buffer til øjeblikkelig rekonstitution med vand
  • Streptavidin er et biotinbindende protein oprindeligt isoleret fra Streptomyces avidinii
  • Pierce™ streptavidinprodukter anvender en rekombinant form af streptavidin med en masse på 53.000 dalton og en næsten neutral pI
  • Streptavidin er et tetramerisk protein, hvor hver underenhed binder et molekyle af biotin med affinitet svarende til den for avidin
  • Guanidiniumchlorid vil dissociere avidin og streptavidin til underenheder, men streptavidin er mere modstandsdygtig over for dissociation
  • Ansøgninger: ELISA (analyseafhængig), western blot (analyseafhængig)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Ukonjugeret
Mængde 1 mg
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: 2 til 8 °C.
Form Fast stof
Produktlinje Pierce
Produkttype Streptavidin
Målmolekyle Biotin
Etiket eller farvestof Umærket