Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 mg
5 mg
100 mg
1000 mg
Pakningsstørrelse:
1000mg
100mg
1mg
5mg
Beskrivelse
- Oprenset streptavidin leveres frysetørret i fosfatbaseret buffer til øjeblikkelig rekonstitution med vand
- Streptavidin er et biotinbindende protein oprindeligt isoleret fra Streptomyces avidinii
- Pierce™ streptavidinprodukter anvender en rekombinant form af streptavidin med en masse på 53.000 dalton og en næsten neutral pI
- Streptavidin er et tetramerisk protein, hvor hver underenhed binder et molekyle af biotin med affinitet svarende til den for avidin
- Guanidiniumchlorid vil dissociere avidin og streptavidin til underenheder, men streptavidin er mere modstandsdygtig over for dissociation
- Ansøgninger: ELISA (analyseafhængig), western blot (analyseafhængig)
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Ukonjugeret |
| Mængde | 1000 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: 2 til 8 °C. |
| Form | Pulver |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttype | Streptavidinkonjugat (fluorescerende) |
| Målmolekyle | Biotin |