Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin
Artikelnummer. 10700995 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
100 mg
1000 mg
Pakningsstørrelse:
1000mg
100mg
1mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10700995 5 mg 5mg
10147723 1 mg 1mg
10314654 100 mg 100mg
15374870 1000 mg 1000mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10700995 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 21125
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Oprenset rekombinant streptavidin muliggør påvisning af biotinylerede antistoffer og andre prober i en række standardanalysemetoder, herunder western blotting, ELISA , immunhistokemi og fluorescensbilleddannelse.
Thermo Scientific Pierce Streptavidin er en renset, ukonjugeret rekombinant proteinform.
Egenskaber ved Streptavidin:
  • Rekombinant streptavidin—højkvalitetsprotein, 53 kDa, pI = 6,8 til 7,5
  • Rent protein —vælger rent, ukonjugeret protein til biotinblokering og kontrol
Den rensede rekombinante Streptavidin muliggør detektion af biotinylerede antistoffer og andre prober i en række standard analysemetoder, herunder Western blotting, ELISA immunhistokemi og fluorescensbilleddannelse. Renset streptavidin tilføres som lyofiliseret i fosfatbaserede buffere for øjeblikkelig genopbygning med vand.
Streptavidin er et biotinbindende protein, som oprindeligt blev isoleret fra Streptomyces avidinii. I modsætning til avidin har streptavidin ingen kulhydrater og har en let sur pI-værdi på 5. Thermo Scientific Pierce Streptavidinprodukter bruger en rekombinant form for streptavidin med en masse på 53.000 dalton og en næsten neutral pI. Streptavidin er et tetramerisk protein, hvor hver underenhed binder ét molekyle biotin med affinitet, der ligner avidin. Guanidiniumchlorid vil dissociere avidin og streptavidin i underenheder, men streptavidin er mere modstandsdygtig over for dissociation.
Relaterede produkter
  • Pierce™ Streptavidin, peberrodsperoxidase konjugeret (Kat. Nr. 21126)
  • Pierce™ Streptavidin, alkalisk fosfatase konjugeret (Cat. Nr. 21324)
  • Pierce™ Streptavidin, maleimid-aktiveret (Kat. Nr. 21102)
  • Pierce™ Streptavidin, hydrazidaktiveret (Kat. Nr. 21120)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Ukonjugeret
Mængde 5 mg
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: 2 til 8 °C.
Form Fast stof
Produktlinje Pierce
Produkttype Streptavidin
Målmolekyle Biotin
Etiket eller farvestof Umærket