Beskrivelse
Thermo Scientific Pierce Streptavidin er en renset, ukonjugeret rekombinant proteinform.
Egenskaber ved Streptavidin:
- Rekombinant streptavidin—højkvalitetsprotein, 53 kDa, pI = 6,8 til 7,5
- Rent protein —vælger rent, ukonjugeret protein til biotinblokering og kontrol
Den rensede rekombinante Streptavidin muliggør detektion af biotinylerede antistoffer og andre prober i en række standard analysemetoder, herunder Western blotting, ELISA immunhistokemi og fluorescensbilleddannelse. Renset streptavidin tilføres som lyofiliseret i fosfatbaserede buffere for øjeblikkelig genopbygning med vand.
Streptavidin er et biotinbindende protein, som oprindeligt blev isoleret fra Streptomyces avidinii. I modsætning til avidin har streptavidin ingen kulhydrater og har en let sur pI-værdi på 5. Thermo Scientific Pierce Streptavidinprodukter bruger en rekombinant form for streptavidin med en masse på 53.000 dalton og en næsten neutral pI. Streptavidin er et tetramerisk protein, hvor hver underenhed binder ét molekyle biotin med affinitet, der ligner avidin. Guanidiniumchlorid vil dissociere avidin og streptavidin i underenheder, men streptavidin er mere modstandsdygtig over for dissociation.
Relaterede produkter
- Pierce™ Streptavidin, peberrodsperoxidase konjugeret (Kat. Nr. 21126)
- Pierce™ Streptavidin, alkalisk fosfatase konjugeret (Cat. Nr. 21324)
- Pierce™ Streptavidin, maleimid-aktiveret (Kat. Nr. 21102)
- Pierce™ Streptavidin, hydrazidaktiveret (Kat. Nr. 21120)
Tekniske data
Tekniske data
| Konjugeret | Ukonjugeret |
| Mængde | 1 mg |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, mellem følgende temperaturer: 2 til 8 °C. |
| Form | Fast stof |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttype | Streptavidin |
| Målmolekyle | Biotin |
| Etiket eller farvestof | Umærket |