Få mere at vide
Thermo Scientific™ SPDP (succinimidyl-3-(2-pyridyldithio)propionat)
Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Description
Thermo Scientific™ Pierce SPDP er en kortkædet tværbinder til amin-til-sulfhydryl-konjugation via NHS-ester og pyridyldithiol-reaktive grupper, der danner spaltelige (reducerbare) disulfidbindinger med cysteinsulfhydryler.
Højdepunkter:
- Udbredt i immunkemi; konjugater anvendt i lægemiddelbærersystemer, antistofproduktion og enzymimmunoassays
- Kan bruges som proteinthioleringsreagens
- Reaktive grupper: NHS-ester og pyridyldisulfid
- Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
Specifications
Specifications
| Kemisk reaktivitet | Amin-sulfhydryl |
| Spaltbar | Af Thiols |
| Oversigt | SPDP |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.36 |
| PEGyleret | Nej |
| Afstandsarmslængde | 6,8 Å |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved modtagelse ved -20 °C beskyttet mod fugt. |
| Cellepermeabilitet | Ja |
| Forsendelsestilstand | Omgivende |
| Produktlinje | Pierce |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- SPDP (succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)propionate)
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 1-[1-Oxo-3-(2-pyridyldithio)pro poxy]pyrrolidine-2,5-dione