Få mere at vide
Thermo Scientific™ SPB (succinimidyl-[4-(psoralen-8-yloxy)]-butyrat)
Artikelnummer. 10627534 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. 10627534
Brand: Thermo Scientific™ 23013
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tværbind aminer til DNA med denne tværbinder sammensat af NHS-ester og psoralen-reaktive grupper; konjugerer til DNA via lysaktiveret interkalation ved siden af pyrimidinbaser.
Thermo Scientific™ Pierce SPB er en NHS-ester og psoralen tværbinder, der effektivt konjugerer primære aminer til DNA via lysaktiveret interkalation ved siden af pyrimidinbaser.
Højdepunkter:
  • Smeltepunkt: 177-178 °C
  • Reaktive grupper: NHS-ester og psoralen (Amax= 282nm)
  • Reaktiv overfor: aminogrupper pyrimidiner i DNA eller RNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-ikke-selektiv
Spaltbar Nej
Oversigt SPB
Molekylvægt (g/mol) 385.32
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 8,6 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ikke bestemt
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce™
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Psoralen, NHS Ester
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Fast stof
Mængde 50 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format 96-brønds
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder