Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Lauryl
Artikelnummer. p-4530934 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11821475
Brand: Thermo Scientific™ 28364
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Udfør rutinemæssige proteinelektroforese- og cellelysemetoder ved hjælp af dette populære SDS-vaskemiddel i standardkvalitet.
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (Lauryl) er SDS-vaskemiddel af standardkvalitet til brug i proteinpolyacrylamidgelelektroforese (PAGE).
Yderligere information og online bestilling
Dette lauryl-grade natriumdodecylsulfat (SDS) er et populært anionisk detergent til rutinemæssig proteinelektroforese og cellelysemetoder. Formuleringen er en blanding af flere forskellige alkylsulfatkædelængder (C10 til C18).
Højdepunkter:
  • Populært anionisk vaskemiddel til en række proteinmetoder
  • Især anvendelig til denaturerende polyacrylamidgelelektroforese (SDS-PAGE)
  • Fælles komponent i cellelysebuffere
Rengøringsegenskaber (ren C12):
  • Molekylvægt: 288,5
  • Vaskemiddelklasse: Ionisk (anionisk)
  • Samlet antal: 62
  • Micelle molekylvægt: 18.000
  • Kritisk micellekoncentration (CMC): 6 til 8 mM (0,1728 til 0,2304 %, w/v)
  • Skypunkt: større end 100 °C
  • Dialyserbar: Nej
Opbevaringskrav
  • Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted
  • Bør opbevares mellem følgende temperaturer: 20 C °til 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve White
Produkttype Detergent
Opløselighed 10% (aq, w/v) solution must be clear, colorless to slightly yellow
Indhold og opbevaring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C.
Form Powder
Reagenstype Detergent (Pure)
Mængde 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • sodium dodecyl sulphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium dodecyl sulphate