Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Lauryl
Artikelnummer. 11821475 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11821475 100 g 100g
10465715 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11821475 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28364
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Udfør rutinemæssige proteinelektroforese- og cellelysemetoder ved hjælp af dette populære SDS-vaskemiddel i standardkvalitet.
Thermo Scientific Natriumdodecylsulfat (Lauryl) er standardkvalitets SDS-vaskemiddel til brug i proteinpolyacrylamid-gelelektroforese (PAGE).
Egenskaber ved natriumdodecylsulfat (lauryl):
  • Populært anionisk vaskemiddel til en række proteinmetoder
  • Særligt nyttigt til denaturering af polyacrylamid gelelektroforese (SDS-PAGE)
  • Fælles komponent i cellelysebuffere
Dette lauryl-grade natriumdodecylsulfat (SDS) er et populært anionisk detergent til rutinemæssig proteinelektroforese og cellelyseringsmetoder. Formuleringen er en blanding af flere forskellige længder af alkylsulfatkæder (C10 til C18).
Egenskaber ved SDS (værdier for ren C12):
  • Molekylvægt: 288,5 g
  • Vaskemiddelklasse: Ionisk (anionisk)
  • Samlet nummer: 62
  • Micellemolekylvægt: 18.000 g
  • Kritisk Micellekoncentration (CMC): 6 til 8 mM (0,1728 til 0,2304 %, w/v)
  • Cloud Point: >100 °C
  • Dialyserbar: Nej
Specifikationer for natriumdodecylsulfat:
  • Visuelt: Hvidt pulver, fri for fremmed materiale.
  • Opløselighed: 10% (aq, w/v) opløsning skal være klar, farveløs til let gul.
  • Kædelængde: C12 >60%; C14 = 20 til 35%; C16 <10%; C10 og C18 <hver 1%
Relaterede produkter
  • Natriumdodecylsulfat (SDS), C12 (Kat. Nr. 28312)
  • Natriumdodecylsulfat (SDS), 20% opløsning (Kat. Nr. 62202)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve White
Produkttype Detergent
Opløselighed 10% (aq, w/v) solution must be clear, colorless to slightly yellow
Indhold og opbevaring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C.
Form Powder
Reagenstype Detergent (Pure)
Mængde 100 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • sodium dodecyl sulphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate