Få mere at vide
Thermo Scientific™ Natriumdodecylsulfat (SDS), C12
Artikelnummer. 11881445 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11881445 500 g 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11881445 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28312
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højt oprenset form af SDS specielt velegnet til proteinforsøg, der kræver nøje kontrollerede opløselighedsparametre.
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (C12) er en meget oprenset form for SDS, der er særligt velegnet til proteinforsøg, der kræver nøje kontrollerede opløselighedsparametre.
Natriumdodecylsulfat (SDS) er et alkylsulfat, anionisk detergent, der ofte bruges i proteinelektroforese og proteinopløseliggørelsesmetoder. Det er en komponent i mange cellelysebufferformuleringer, herunder RIPA-buffer. Typiske SDS- eller laurylsulfatpræparater er blandinger af flere forskellige kædelængder (C10 til C18). Proteinrenaturering og andre specialiserede metoder kræver imidlertid meget specifikke overfladeaktive stoffer og bufferbetingelser. Denne særlige formulering af SDS er meget oprenset for at eliminere næsten alle sekundære kædelængder udover C12.
Højdepunkter:
  • Populært anionisk detergent til proteinelektroforese og solubilisering
  • Komponent i mange cellelysebufferformuleringer
  • Specielt oprenset formulering er> 98% C12-alkylsulfat
  • Indeholder lave niveauer af hexadecylsulfat (C16), som hæmmer proteinrenaturering
Rengøringsegenskaber (ren C12):
  • Molekylvægt: 288,5
  • Vaskemiddelklasse: Ionisk (anionisk)
  • Samlet antal: 62
  • Micelle molekylvægt: 18.000
  • Kritisk micellekoncentration (CMC): 6 til 8 mM (0,1728 til 0,2304 %, w/v)
  • Cloud Point:> 100 °C
  • Dialyserbar: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Detergent
Indhold og opbevaring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20°C to 25°C.
Form Powder
Reagenstype Detergent (Pure)
Mængde 500 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM DODECYL SULFATE (C12), SEQUANAL GRADE, 500 GMPKG
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate