Få mere at vide
Thermo Scientific™ Natrium deoxycholat vaskemiddel
Artikelnummer. p-4530919 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11864141
Brand: Thermo Scientific™ 89904
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vandopløseligt, ionisk detergent, der anvendes i cellelysebuffere (f.eks. RIPA-buffer) til at forstyrre proteininteraktioner til liposom- og membranproteinisolering.
Thermo Scientific™ Natriumdeoxycholat er et ionisk detergent, der er særligt nyttigt til at forstyrre og dissociere proteininteraktioner.
Natriumdeoxycholat (deoxycholsyre) er et vandopløseligt, galdesyre, ionisk detergent, der almindeligvis anvendes i proteinmetoder. Det bruges oftest som en komponent i cellelysebuffere (f.eks. RIPA-buffer), men er også blevet brugt til liposompræparation, isolering af membranproteiner og lipider, forhindrer uspecifik binding i affinitetskromatografi og et cellekulturmediesupplement.
Højdepunkter:
  • Populært anionisk, galdesyre vaskemiddel til mange laboratoriebrug
  • Effektiv til at forstyrre og dissociere mange typer proteininteraktion
  • Kan fjernes fra opløsningen ved dialyse
  • Nyttig til eluering eller regenerering af visse typer affinitetssøjler
  • Sammensætning af høj renhed med lav UV-absorptionsevne
Detergentegenskaber:
  • Alternative navne: Natriumdeoxycholsyre; deoxycholat, natriumsalt
  • Kemisk navn: 3, 12-α -Dihydroxy-5β -cholan-24-oic acid, mononatriumsalt
  • Molekylvægt: 414,6
  • Vaskemiddelklasse: Ionisk (anionisk)
  • Samlet antal: 5 (gennemsnit)
  • Micelle molekylvægt: 2000 (gennemsnit)
  • Kritisk micellekoncentration (CMC): 2 til 6 mM (0,083 til 0,249 %, w/v)
  • Cloud Point: Ukendt
  • Dialyserbar: Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Detergent
Indhold og opbevaring Store at -20°C
Form Powder
Reagenstype Detergent (Pure)
Mængde 5 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Deoxycholate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium 3-droxy-5-oate