Få mere at vide
Thermo Scientific™ Natrium deoxycholat vaskemiddel
Artikelnummer. 11874141 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11874141 25 g 25g
11864141 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11874141 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89905
 Begrænset vare
På lager
Vandopløseligt, ionisk detergent, der bruges i cellelysebuffere (f.eks. RIPA-buffer) til at forstyrre proteininteraktioner til isolering af liposom- og membranproteiner.
Thermo Scientific™ Natriumdeoxycholat er et ionisk vaskemiddel, der er særligt nyttigt til at forstyrre og dissociere proteininteraktioner.
Egenskaber ved natriumdeoxycholat:
  • Populært anionisk galdesyredetergent til mange laboratorieanvendelser
  • Effektivt til at forstyrre og dissociere mange typer proteininteraktioner
  • Kan fjernes fra opløsning ved dialyse
  • Nyttigt til eluering eller regenerering af visse typer affinitetskolonner
  • Højrent stof med lav UV-absorptivitet
Egenskaber for natriumdeoxycholat:
  • Alternative navne: natriumdeoxycholsyre; deoxycholat, natriumsalt
  • Kemisk navn: 3, 12-α-dihydroxy-5β-cholan-24-syre, mononatriumsalt
  • Molekylvægt: 414,6 g
  • Detergentklasse: ionisk (anionisk)
  • Aggregationstal: 5 (gennemsnit)
  • Micellemolekylvægt: 2000 g (gennemsnit)
  • Kritisk micellekoncentration (CMC): 2 til 6 mM (0,083 til 0,249 %, w/v)
  • Uklarhedspunkt: ukendt
  • Dialyserbar: ja
Specifikationer for natriumdeoxycholat (delnr. 89904, 89905):
  • Formel: C24H39O4Na
  • Molekylvægt: 414,6 g
  • Renhed (ved HPLC): ≥98%
  • Absorbans (1 % detergentopløsning): 340 nm <0,02; 280 nm <0,04; 260 nm <0,06
  • pH (1 % opløsning): 5 til 9
  • Opløselighed (i vand ved 20 °C): ≥5%
Natriumdeoxycholat (deoxycholsyre) er et vandopløseligt, galdesyrebaseret, ionisk detergent, der almindeligvis anvendes i proteinmetoder. Det bruges oftest som en komponent i cellelysebuffere (f.eks. RIPA-buffer), men er også blevet brugt til liposomfremstilling, isolering af membranproteiner og lipider, forebyggelse af uspecifik binding i affinitetskromatografi og som supplement til cellekulturmedier.
Effektiviteten af et detergent i enhver anvendelse afhænger af detergentets koncentration. For meget eller for lidt detergent kan ofte have en skadelig effekt. Det anbefales, at du undersøger en række detergentkoncentrationer i din anvendelse. Ved koncentrationer over 2 mM danner cholat miceller med MW ∼2000. Den lille micellestørrelse muliggør nem fjernelse ved dialyse eller gelfiltrering, når det er nødvendigt. Bemærk: fjernelse af et detergent fra en proteinopløsning kan medføre proteinudfældning og/eller aggregering.
Natriumdeoxycholat er det detergent, der anbefales til stripping af endotoksin (lipopolysaccharid eller LPS) fra immobiliserede Polymyxin B-kolonner. Dette er det anbefalede produkt til brug med Thermo Scientific Detoxi-Gel Endotoxin Removing Gel.
Relaterede produkter
Surfact-Amps™ Detergent Sampler (kat.nr. 28340)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Detergent
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C
Form Pulver
Reagenstype Rengøringsmiddel (ren)
Mængde 25 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Deoxycholate Detergent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium 3-droxy-5-oate