Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMPT (4-succinimidyloxycarbonyl-alpha-methyl-α (2-pyridyldithio)toluen)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce SMPT er en langkædet tværbinder til amin-til-sulfhydryl-konjugation via NHS-ester og pyridyldithiol-reaktive grupper, der danner stærke (hindrede) men alligevel spaltelige (reducerbare) disulfidbindinger med cysteinsulfhydryler.
Højdepunkter:
- Indeholder en hindret disulfidbinding; danner stabile immuntoksiner
- In vitro var et SMPT-konjugat lige så effektivt som konjugater dannet med SPDP og 2-iminothiolan
- Reaktive grupper: NHS-ester og pyridyldisulfid
- Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Amin-sulfhydryl |
| Spaltbar | Af Thiols |
| Oversigt | SMPT |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.46 |
| PEGyleret | Nej |
| Afstandsarmslængde | 11,2 Å |
| Indhold og opbevaring | Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C. |
| Cellepermeabilitet | Ja |
| Forsendelsestilstand | Omgivende |
| Produktlinje | Pierce |
| Vis mere |