Få mere at vide
Thermo Scientific™ SMPH (succinimidyl 6-((beta-maleimidopropionamido)hexanoat))
Artikelnummer. 10096573 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
10096573 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 10096573 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 22363
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Tværbind aminer til sulfhydryler med denne lange tværbinder sammensat af NHS-ester- og maleimidgrupper i enderne af en alifatisk 12-atom (14,2A) spacerarm.
Thermo Scientific™ Pierce SMPH er en amin-til-sulfhydryl tværbinder, der indeholder NHS-ester og maleimid reaktive grupper i modsatte ender af en lang afstandsarm (14.2)Å s).
Højdepunkter:
  • NHS-ester reagerer med en primær amin for at danne en stabil amidbinding
  • Maleimid reagerer med en sulfhydryl og danner en stabil thioetherbinding
  • Mere hydrofil spacer end BMPS, GMBS, EMCS eller SMPB
  • Reaktive grupper: NHS-ester og maleimid
  • Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin-sulfhydryl
Spaltbar Nej
Oversigt SMPH
Molekylvægt (g/mol) 379.36
PEGyleret Nej
Afstandsarmslængde 14,2 Å
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C.
Cellepermeabilitet Ja
Forsendelsestilstand Omgivende
Produktlinje Pierce
Mærkningsmetode Kemisk mærkning
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Maleimid, NHS Ester
Afstandsstykke Medium (10 til 30 Å)
Form Fast stof
Mængde 50 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Format 96-brønds
Vandopløselig Nej
Produkttype Tværbinder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SMPH (Succinimidyl 6-((beta-maleimidopropionamido)hexanoate))
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: SMPH: Succinimidyl-6- (Beta-Maleimidopropionamido) Hexanoate