Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ SMCC
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce SMCC er en amin-til-sulfhydryl-tværbinder, der indeholder NHS-ester- og maleimid-reaktive grupper i modsatte ender af en mellemlang cyclohexan-stabiliseret spacer-arm (8.3)Å s).
Thermo Scientific No-Weigh produkter er specialreagenser, der leveres i et præ-aliquoteret format. Den forudvejede emballage hjælper med at forhindre tab af reagensreaktivitet og kontaminering over tid ved at minimere gentagen åbning og lukning af hætteglasset. Formatet muliggør brug af frisk hætteglas med reagens hver gang, hvilket eliminerer besværet med at veje små mængder reagenser og reducerer bekymringer over reagensstabilitet.
- Reaktive grupper: NHS-ester og maleimid
- Reaktiv overfor: amino- og sulfhydrylgrupper
- Ikke kløvelig
- Vanduopløselig (opløses først i DMF eller DMSO); sammenligne med Sulfo-SMCC
- Krystallinsk reagens med høj renhed kan bruges til at skabe maleimid-aktiverede derivater med høj renhed
- Cyclohexan-broen giver øget stabilitet til maleimidgruppen, hvilket gør SMCC til et ideelt tværbindingsmiddel til maleimidaktivering af proteiner. Maleimidgrupper er stabile i 64 timer i 0,1 M natriumphosphatbuffer, pH 7 ved 4 °C
- Enzymmærkning af antistoffer - både enzym- og antistofspecificitet kan bevares
- Opret specifikke biokonjugater via et- eller to-trins tværbindingsreaktioner
- Skab sulfhydryl-reaktive, maleimid-aktiverede bærerproteiner til kobling af haptener
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk reaktivitet | Amin-sulfhydryl |
| Spaltbar | Af Thiols |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.32 |
| PEGyleret | Nej |
| Afstandsarmslængde | 8,3 Å |
| Indhold og opbevaring | Efter modtagelse opbevares tørret ved 4 °C. |
| Cellepermeabilitet | Ja |
| Forsendelsestilstand | Omgivende |
| Produktlinje | Ingen vejning™ , Pierce™ |
| Mærkningsmetode | Kemisk mærkning |
| Vis mere |