Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Standard for egnethed til små molekyler
Artikelnummer. 17767453 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 injections, 0.25 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde unitSize
17767453 10 injections, 0.25 mL Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 17767453 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A51740
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Thermo Scientific™ Pierce™ Small Molecule System Suitability Standard giver en præ-formuleret blanding af ni små-molekyle standarder til at vurdere systemets ydeevne i både positiv og negativ ioniseringstilstande for TSQ Triple Quadrupole og Orbitrap Exploris™ massespektrometre.
  • En præ-formuleret blanding af ni små molekyle standarder til at vurdere systemets ydeevne i både positiv og negativ ioniseringstilstand for TSQ Triple Quadrupole og Orbitrap Exploris massespektrometre
  • Omfattende blanding af ni små molekyle forbindelser (masseområde: 76 til 1279)
  • Designet til at vurdere instrumentets ydeevne i både positiv og negativ ioniseringstilstand
  • Højt valideret, strengt testet formulering af høj kvalitet med partispecifikke analysecertifikater
  • Praktisk, præ-formuleret flydende format klar til brug
  • Et fremragende QC-analyseværktøj til kvalitetsvurdering af LC- og MS-instrumentstatus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Mængde 10 injections, 0.25 mL
Grad MS klasse
Fysisk form Væske