Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Silver Stain Rescue Reagens
Artikelnummer. 11861375 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
40 ml
Pakningsstørrelse:
40ml
Artikelnummer. 11861375
Brand: Thermo Scientific™ 24614
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fjern uønsket baggrund fra ujævnt og alt for udviklede sølvfarvede polyacrylamidelektroforesegeler.
Thermo Scientific™ Pierce Silver Stain Rescue Reagent muliggør fjernelse af uønsket baggrund fra ujævnt og alt for udviklede sølvfarvede polyacrylamidelektroforesegeler.
Dette enkle sæt med to reagenser genvinder og korrigerer overudviklede sølvfarvede geler ved ensartet at fjerne udviklet sølv. Ved langsomt at vende udviklingsprocessen over flere minutter, giver Pierce Silver Stain Rescue Reagent en mulighed for at overvåge og stoppe affarvning, når niveauet er bedst for de bånd af interesse. I de fleste sølvfarvningsprocedurer for proteingeler skal tilsætning af stop-opløsning være omhyggeligt timet for at opnå optimale farvningsresultater; ofte er ellers nyttige SDS-PAGE-data sløret af overudvikling på dette kritiske trin. Silver Stain Rescue Reagent kan genvinde overfarvede geler, hvilket eliminerer behovet for at gentage eksperimentet (kør og farv en ny gel). De fleste overdrevent farvede minigeler kan korrigeres på mindre end en time, afhængigt af den valgte arbejdskoncentration.
Højdepunkter:
  • Nem at bruge– bland reagenserne i den anbefalede fortynding, og det er klar til at redde sølvfarvede geler, der har mørk baggrund som følge af overudvikling
  • Enkelt og effektivt– eliminerer baggrundssignalet på få minutter, hvilket tillader hurtig, men kontrolleret vending af farvningsprocessen for at nå dit mål; færdiggøre hele processen på ca. en time
  • Sparer tid og penge– proceduren er meget enklere, mange gange hurtigere og betydeligt billigere end gentagelse af gelelektroforese og farvning
  • Bevarer værdifulde data– fjerner ensartet sølv fra hele polyacrylamidgelen, hvilket muliggør forbedring af båndets synlighed uden at ændre eller manipulere dataene
  • Kompatibel med enhver sølvfarve– fjerner høj baggrundsfarvning eller uensartet farvning, uanset sølvfarvningsformuleringen, uanset om det er kommercielt eller hjemmelavet
Inkluderer:
Reagensopløsning A og B (20 ml hver)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sættets indhold:
• Silver Stain Rescue Reagent A, 20 ml
• Silver Stain Rescue Reagent B, 20 ml
Opbevaring: Opbevares ved modtagelsen ved stuetemperatur.
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produkttype Pletredningsreagens
Produktlinje Pierce
Mængde 40 ml
Målmolekyle Protein