Beskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Silver Stain for Mass Spectrometry er et komplet sæt til hurtig og ultrafølsom sølvfarvning af proteiner i polyacrylamidgeler og effektiv affarvning af udskårne gelstykker til massespektrometrianalyse.
Dette sølvfarvningssæt til massespektrometri (MS) bundter komponenter i det højtydende Pierce Silver Stain Kit med optimerede reagenser til at affarve pletter til efterfølgende tryptisk fordøjelse i gel for at genvinde peptidfragmenter til proteomisk analyse. Det resulterende MS-kompatible produkt og protokol leverer enestående følsomhed og opretholder gunstige betingelser for højudbyttegenvinding og identifikation (sekvensdækning) af proteiner ved massespektrometri. Sølvfarvning af 2D-geler er nu et vigtigt mellemtrin i et sæt procedurer, der i sidste ende fører til identifikation af specifikke proteiner i proteomet ved hjælp af massefingeraftryksmetoder. Pierce Silver Stain-protokollen giver maksimal farvningsydelse, fleksibilitet, pålidelighed og robusthed til applikationer som MALDI-MS.
Højdepunkter:
Følsom og hurtig farvning– den letanvendelige sølvfarve med lav baggrund giver subnanogramfølsomhed og registrerer proteiner med mindre end 0,25 ng pr. plet på 30 minutter efter fiksering
- Fleksibel farvningsprotokol– fikser gel i 15 til 30 minutter eller natten over uden nogen indvirkning på farvningsydelsen; farvning i 1 til 30 minutter (typisk 2 til 3 minutter)
Robust– effektiv sølvfarvning til selv svært-farvede basiske proteiner, såsom lysozym (pI 10) og chymotrypsinogen A (pI 9,2), som kan påvises ved henholdsvis 0,2 ng og 0,5 ng
Enkel, problemfri forberedelse af stedet– farvede pletter i udskårne gel-stykker affarves let og gøres klar til tryptisk fordøjelse på en time
MS kompatibel– reagenser og protokol er optimeret til at give fremragende ydeevne inden for massespektrometri efter ekstraktion af peptider fra farvede 1D- eller 2D-geler (SDS-PAGE)
Komplet sæt– indeholder alle nødvendige reagenser til farvning og affarvning før in-gel proteolyse og peptidgenvinding til analyse ved massespektrometri
Bekvem– kit-komponenter er stabile ved stuetemperatur; sparer værdifuld plads i køleskabet og eliminerer behovet for at ækvilibrere reagenser før brug
Inkluderer:
Sensibilisator-, plet-, fremkalder- og enhancer-løsninger til sølvfarvningsgeler; Reagensopløsning A og B til affarvning af udskårne gelstykker
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Sættets indhold: • Sølvpletsensibilisator, 2 mL • Sølvpletforstærker, 25 ml • Sølvpletfremkalder, 500 ml • Sølvfarve, 500 ml • Silver Destain Reagens A, 4 mL • Silver Destain Reagent B, 14 mL Opbevaring: Opbevares ved modtagelse ved omgivelsestemperatur |
| Detektionssted | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Etiket eller farvestof | Sølv |
| Mængde | 1 l |
| Målmolekyle | Protein |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttype | Sølvbejdse |
Safety and Handling
- Pierce Silver Stain for Mass Spectrometry
- Advarsel
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P391-Udslip opsamles.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, silvernitrate