Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Sølvfarvesæt
Artikelnummer. p-200000102 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 l
3 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10096113
Brand: Thermo Scientific™ 24612
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Farv proteiner i 1D og 2D geler med dette hurtige, ultrafølsomme og alsidige sølvfarvesystem, der giver ensartede og pålidelige resultater.
Thermo Scientific™ Pierce Silver Stain Kit er et hurtigt, ultrafølsomt og alsidigt sølvfarvesystem til proteinpåvisning i polyacrylamidgeler, der giver ensartede og pålidelige resultater med mange 1D- og 2D-geltyper til både førstegangsbrugere og erfarne brugere.
Pierce Silver Stain Kit er et hurtigt, ultrafølsomt og alsidigt sølvfarvesystem til proteinpåvisning i polyacrylamidgeler, hvilket giver ensartede og pålidelige resultater. Det er en metallisk sølv (Ag) proteinfarvning, der giver en bemærkelsesværdig klar og ensartet gelbaggrund. I standard minigeler kan proteiner påvises ved mere end 0,25 ng pr. bånd eller plet. Protokollen er blevet optimeret til fleksibilitet ved at tillade kort eller natten over gelfiksering og farvningstrin uden at påvirke farvningsydelsen (følsomhed eller klarhed). Et kort (et minuts) sensibiliseringstrin, udført efter gelfiksering, giver resultater, der er fri for de karakteristisk mørke eller plettede baggrunde, der ofte ses med hjemmelavede eller andre kommercielt tilgængelige sølvpletter. Denne funktion er fordelagtig, når der udføres densitometriske analyse af sølvfarvede geler.
Funktioner:
Følsomhed —detekterer proteiner ved 0,25 ng
Protokol- —gelfarvning kan udføres inden for 5 minutter til 20 timer, afhængigt af ønsket følsomhed
Gel-kompatibilitet —farvningsydelse er meget god med en række kommercielle præfabrikerede minigeler og SDS-PAGE buffersystemer
Workflow-kompatibel —mild kemisk formulering sikrer kompatibilitet med massespektrometri, sekventering og andre nedstrømsprocedurer, der afhænger af affarvning og
proteingenvinding. Sølvfarvningsmetoder bruger generelt enten glutaraldehyd eller formaldehyd, som forårsager en vis kovalent tværbinding af protein til hinanden og gelmatrixen. I det omfang denne tværbinding forekommer, vil ekstraktion eller eluering af protein fra gelen blive hæmmet. Pierce Silver Stain bruger formaldehyd i farve- og fremkalderarbejdsopløsningerne, men koncentrationen er lav nok til at irreversibel proteintværbinding minimeres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 20 minigeler (SDS-PAGE)
• Sølvpletsensibilisator, 2 mL
• Sølvfarve, 500 ml
• Sølvpletforstærker, 25 ml
• Silver Stain Developer, 500 mL
Opbevares ved stuetemperatur.
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Etiket eller farvestof Sølv
Produkttype Pletsæt
Produktlinje Pierce
Mængde 1 l
Målmolekyle Protein
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • pierce silver stain kit
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Hazard Statement
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: formaldehyde, silvernitrate