Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Sølvfarvesæt
Artikelnummer. 30055046 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
3 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30055046 3 x 1 l 1 sæt
10096113 1 l 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30055046 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24612X3
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farv proteiner i 1D og 2D geler med dette hurtige, ultrafølsomme og alsidige sølvfarvesystem, der giver ensartede og pålidelige resultater.
Thermo Scientific™ Pierce Silver Stain Kit er et hurtigt, ultrafølsomt og alsidigt sølvfarvesystem til proteinpåvisning i polyacrylamidgeler, der giver ensartede og pålidelige resultater med mange 1D- og 2D-geltyper til både førstegangsbrugere og erfarne brugere.
Pierce Silver Stain Kit er et hurtigt, ultrafølsomt og alsidigt sølvfarvesystem til proteindetektion i polyacrylamid-geler, som giver ensartede og pålidelige resultater. Det er en metallisk sølv (Ag) proteinfarve, der giver en bemærkelsesværdigt klar og ensartet gelbaggrund. I standard mini-geler kan proteiner påvises ved mere end 0,25 ng pr. bånd eller plet. Protokollen er optimeret for fleksibilitet ved at tillade korte eller natlige gelfikserings- og farvningstrin uden at påvirke farvningspræstationen (følsomhed eller klarhed). Et kort (et minut) sensibiliseringstrin, udført efter gelfiksering, giver resultater, der er fri for de karakteristisk mørke eller plettede baggrunde, der ofte ses ved hjemmelavede eller andre kommercielt tilgængelige sølvpletter. Denne egenskab er gavnlig ved densitometrisk analyse af sølvfarvede geler.
Funktioner:
  • Følsomhedsdetektering—af proteiner ved 0,25 ng
  • Protokol-gelfarvning—kan udføres inden for 5 minutter til 20 timer, afhængigt af ønsket følsomhed
  • Gel-kompatibilitetsfarvningspræstationen—er meget god med en række kommercielle præfabrikerede mini-gels og SDS-PAGE buffer-systemer
  • Workflow-kompatibel—mild kemisk formulering sikrer kompatibilitet med massespektrometri, sekventering og andre nedstrøms procedurer, der afhænger af affarvning og proteingenvinding
Sølvfarvningsmetoder bruger generelt enten glutaraldehyd eller formaldehyd, som forårsager en vis kovalent krydsbinding af proteiner til hinanden. I det omfang denne tværbinding sker, vil ekstraktion eller eluering af protein fra gelen blive hæmmet. Pierce Silver Stain bruger formaldehyd i farvning og udvikler-arbejdsløsninger, men koncentrationen er lav nok til, at irreversibel proteintværbinding minimeres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Etiket eller farvestof Sølv
Mængde 3 x 1 l
Målmolekyle Protein
Produktlinje Pierce
Produkttype Plet-kit