Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Sølvfarvesæt
Artikelnummer. 10096113 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
3 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10096113 1 l 1 sæt
30055046 3 x 1 l 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10096113 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24612
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Farv proteiner i 1D og 2D geler med dette hurtige, ultrafølsomme og alsidige sølvfarvesystem, der giver ensartede og pålidelige resultater.
Thermo Scientific™ Pierce Silver Stain Kit er et hurtigt, ultrafølsomt og alsidigt sølvfarvesystem til proteinpåvisning i polyacrylamidgeler, der giver ensartede og pålidelige resultater med mange 1D- og 2D-geltyper til både førstegangsbrugere og erfarne brugere.
Pierce Silver Stain Kit er et hurtigt, ultrafølsomt og alsidigt sølvfarvesystem til proteindetektion i polyacrylamid-geler, som giver ensartede og pålidelige resultater. Det er en metallisk sølv (Ag) proteinfarve, der giver en bemærkelsesværdigt klar og ensartet gelbaggrund. I standard mini-geler kan proteiner påvises ved mere end 0,25 ng pr. bånd eller plet. Protokollen er optimeret for fleksibilitet ved at tillade korte eller natlige gelfikserings- og farvningstrin uden at påvirke farvningspræstationen (følsomhed eller klarhed). Et kort (et minut) sensibiliseringstrin, udført efter gelfiksering, giver resultater, der er fri for de karakteristisk mørke eller plettede baggrunde, der ofte ses ved hjemmelavede eller andre kommercielt tilgængelige sølvpletter. Denne egenskab er gavnlig ved densitometrisk analyse af sølvfarvede geler.
Funktioner:
  • Følsomhedsdetektering—af proteiner ved 0,25 ng
  • Protokol-gelfarvning—kan udføres inden for 5 minutter til 20 timer, afhængigt af ønsket følsomhed
  • Gel-kompatibilitetsfarvningspræstationen—er meget god med en række kommercielle præfabrikerede mini-gels og SDS-PAGE buffer-systemer
  • Workflow-kompatibel—mild kemisk formulering sikrer kompatibilitet med massespektrometri, sekventering og andre nedstrøms procedurer, der afhænger af affarvning og proteingenvinding
Sølvfarvningsmetoder bruger generelt enten glutaraldehyd eller formaldehyd, som forårsager en vis kovalent krydsbinding af proteiner til hinanden. I det omfang denne tværbinding sker, vil ekstraktion eller eluering af protein fra gelen blive hæmmet. Pierce Silver Stain bruger formaldehyd i farvning og udvikler-arbejdsløsninger, men koncentrationen er lav nok til, at irreversibel proteintværbinding minimeres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Tilstrækkelig til: 20 minigeler (SDS-PAGE)
• Sølvpletsensibilisator, 2 mL
• Sølvfarve, 500 ml
• Sølvpletforstærker, 25 ml
• Silver Stain Developer, 500 mL
Opbevares ved stuetemperatur.
Detektionssted In-Gel Detektion
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Etiket eller farvestof Sølv
Mængde 1 l
Målmolekyle Protein
Produktlinje Pierce
Produkttype Plet-kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • pierce silver stain kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, silvernitrate