Få mere at vide
Thermo Scientific™ McCoy's 5A Media til SILAC
Artikelnummer. 12126490 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12126490 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 12126490 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 88441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.00 DKK
    610.74 DKK / 500ml
    Spare 91.26 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Analyser proteinekspression ved massespektrometri ved hjælp af disse medier eller additiver til stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ).
Disse Thermo Scientific Pierce cellekulturmedier og serumkomponenter er optimeret til brug med stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ) for at analysere proteinekspression ved massespektrometri (MS).
SILAC er en kraftfuld metode til at identificere og kvantificere relative differentielle ændringer i komplekse proteinprøver. Denne fremgangsmåde indebærer in vivo metabolisk inkorporering af tunge 13 C- eller 15 N-mærkede aminosyrer i proteiner efterfulgt af massespektrometri (MS) til accelereret og omfattende identifikation, karakterisering og kvantificering af proteiner.
Højdepunkter:
  • Fleksible –flydende medier, der mangler både L-lysin og L-arginin og pulveriserede medier, der mangler L-leucin, L-lysin og L-arginin, hvilket muliggør mere fuldstændig proteomdækning gennem flere isotopiske aminosyremærkninger
  • Kompatible –DMEM, MEM, RPMI-1640, IMDM, Ham's F12 og McCoy's 5A medier og dialyseret FBS bruges til at dyrke en række cellelinjer, herunder HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH 62T3 og Jurkat.
  • Optimerede, specialiserede medier, –Expansion DMEM og Low-Osmolarity DMEM er specifikt designet og kvalificeret til embryonal stamcelleformering fra mus og SILAC proteinekspressionsprofilering med massespektrometri
  • Stamcellescreenet dialyseret FBS af høj kvalitet –er testet for at sikre, at det ikke fremmer stamcelledifferentiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering McCoys 5A-medie minus L-lysin og L-arginin
Til brug med (udstyr) Massespektrometer
Produkttype Medier
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab (2 til 8 °C).
Forsendelsestilstand Våd is
Udgangsmateriale Celler
Endelig produkttype Protein
Workflow-trin Proteinmærkning
Mængde 500 mL
Form Væske