Beskrivelse
Disse Thermo Scientific Pierce cellekulturmedier og serumkomponenter er optimeret til brug med stabil isotopmærkning med aminosyrer i cellekultur (SILAC ) for at analysere proteinekspression ved massespektrometri (MS).
Højdepunkter:
Fleksible –flydende medier, der mangler både L-lysin og L-arginin og pulveriserede medier, der mangler L-leucin, L-lysin og L-arginin, hvilket muliggør mere fuldstændig proteomdækning gennem flere isotopiske aminosyremærkninger
Kompatible –DMEM, MEM, RPMI-1640, IMDM, Ham's F12 og McCoy's 5A medier og dialyseret FBS bruges til at dyrke en række cellelinjer, herunder HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH 62T3 og Jurkat.
Optimerede, specialiserede medier, –Expansion DMEM og Low-Osmolarity DMEM er specifikt designet og kvalificeret til embryonal stamcelleformering fra mus og SILAC proteinekspressionsprofilering med massespektrometri
Stamcellescreenet dialyseret FBS af høj kvalitet –er testet for at sikre, at det ikke fremmer stamcelledifferentiering
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | DMEM-medier minus L-Leucin, L-Lysin og L-Arginin |
| Til brug med (udstyr) | Massespektrometer |
| Produkttype | Medier |
| Indhold og opbevaring | 135 g pulveriseret medium for at lave 10 L medium. Opbevares i køleskab (2 til 8 °C). |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Udgangsmateriale | Celler |
| Endelig produkttype | Protein |
| Workflow-trin | Proteinmærkning |
| Mængde | 135 g |
| Form | Pulver |