Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Dimethylformamid (DMF), sekventeringskvalitet
Artikelnummer. 11846794 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11846794 50 ml 50ml
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11846794 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20673
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Udfør applikationer med væskekromatografi (HPLC) og massespektrometri (LC-MS) med dette 99,5 % rene DMF-opløsningsmiddel (MW 73.09, CAS 68-12-2) med lav UV-absorptionsevne.
Thermo Scientific Pierce Dimethylformamid (DMF) er et præparat i sekventeringsgrad med høj renhed og ensartede absorptionsegenskaber til brug i HPLC- og massespektrometrimetoder.
Dette dimethylformamid i sekventeringsgrad er specielt renset ved en proprietær metode og testet for at sikre parti-til-lot-konsistens med en lav UV-absorbans for at give dig den mest følsomme detektion på tværs af alle bølgelængder. DMF er pakket i opløsningsmiddelskyllede ravfarvede glasflasker og forseglet med PTFE-forede fluorcarbonhætter for ultimativ beskyttelse.
Højdepunkter:
  • Meget oprenset og testet for at sikre pålidelig ydeevne i HPLC, massespektrometri og sekventeringsapplikationer
  • Pakket i opløsningsmiddelskyllede ravfarvede glasflasker og forseglet med PTFE-forede fluorcarbonhætter
Produktdetaljer:
  • Generelle egenskaber ved DMF
  • Alternative navne: n,n-dimethylformamid, n-formyldimethylamin
  • Molekylformel: C 3 H 7 ON
  • Molekylvægt: 73,09
  • Massefylde: 0,945 g/ml
  • CAS-nummer: 68-12-2
Pierce-sekventeringsgrad DMF er specielt renset og testet til de højeste specifikationer for at sikre integriteten af dine data, maksimere følsomheden i din analyse og forlænge dit udstyrs levetid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Varens navn Dimethylformamid (DMF)
Mængde 50 ml
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Form Væske
Reagenstype Opløsningsmiddel (ren)
Produktlinje Pierce
Til brug med HPLC, massespektrometri
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dimethylformamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethylformamide