Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ SDS-SIDE Prøveforberedelseskit
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce SDS-PAGE Sample Prep Kit fjerner hurtigt og nemt høje niveauer af salte, denatureringsmidler, detergenter og andre bufferkomponenter, der forstyrrer polyakrylamidgelelektroforese af proteiner.
Højdepunkter:
Eliminerer gelartefakter forårsaget af uforenelige kontaminanter– fjerner farvestoffer, reduktionsmidler, rengøringsmidler, sukkerarter, glycerol, guanidin, urinstof og ammoniumsulfat for at give reproducerbare resultater ved SDS-PAGE-analyse
Kompatibel med BCA protein assay– tillader proteinkvantificering af den behandlede prøve før gelpåfyldning
Beriger fortyndede proteinopløsninger– koncentrerer proteinprøver til SDS-PAGE-analyse seks gange på mindre end 20 minutter
Kraftig og fleksibel– behandle 2 til μ350 L prøve indeholdende op til μ70 g protein; genvind 75 til 85 % af det totale protein i μ50 L elueringsbuffer
Praktisk, komplet sæt– inkluderer PAGEprep Resin, DMSO, spin-kopper og prøveindlæsningsbuffer
-
Inkluderer:
PAGEprep harpiksopslæmning, DMSO-opløsning, elueringsbuffer, prøvebuffer, spin-kopper og opsamlingsrør
-
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar kit ved stuetemperatur efter modtagelsen. |
| Buffer | Prøveindlæsningsbuffere |
| Gel Type | SDS-SIDE |
| Produkttype | SDS-SIDE Prøveforberedelseskit |
| Gel kompatibilitet | SDS-PAGE Geler |
| Produktlinje | Pierce |
| Mængde | 50 reaktioner |
Sikkerhed og håndtering
- Pierce SDS-PAGE Sample Prep Kit
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Kieselguhr, calcined