Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ SATA (N-succinimidyl S-acetylthioacetat)
Artikelnummer. 10750805 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
10750805 50 mg
1 options
Artikelnummer. 10750805 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 26102
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Kort (2,8A), aminreaktivt (NHS-ester) sulfhydryl-additionsreagens; skaber stabil (beskyttet, men eksponerbar) -SH-gruppe til proteintværbindingsstrategier.
Thermo Scientific™ Pierce SATA er en kortkædet (2.8Å spacerarm) reagens til kovalent modifikation af primære aminer og tilføjelse af en stabil, men alligevel eksponeret sulfhydrylgruppe for at lette heterobifunktionelle tværbindingsstrategier.
Højdepunkter:
  • Reagerer med primære aminer for at tilføje beskyttede sulfhydryler
  • Et let afbeskyttelsestrin genererer en fri sulfhydrylgruppe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk reaktivitet Amin
Indhold og opbevaring Efter modtagelse opbevares tørret ved -20 °C. Produktet sendes ved omgivelsestemperatur.
Etiket eller farvestof Sulfhydrylgruppe
Etikettype Konjugerende grupper
Produktlinje Pierce
Tværbinder type Heterobifunktionel
Reaktiv del Aktiv Ester, Succinimidyl Ester, NHS Ester
Afstandsstykke Kort (<10 Å)
Form Pulver
Reagenstype SATA
Mængde 50 mg
Opløselighed DMF, DMSO
Produkttype Tværbinder