Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ S-Nitrosylation Western Blot Kit og HENS Buffer
Artikelnummer. p-7228831 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 ml
40 reaktioner
Produkttype:
HENS Buffer
Western Blot Kit
Pakningsstørrelse:
0.2ml
100ml
Artikelnummer. 13464199
Brand: Thermo Scientific™ 90105
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit muliggør følsom påvisning af protein S-nitrosocystein post-translationelle modifikationer i et komplet, brugervenligt kit eller enkeltstående HENS-buffer til S-Nitrosylation Western Blot Kit.
Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit giver cellelyse/reaktionsbuffer, sulfhydryl-reaktivt blokeringsmiddel, reduktionsmiddel, mærkningsmiddel og anti-TMT-antistof til at mærke 40 prøver (100μ g hver). Som med traditionelle S-nitrosyleringsskift-assays blokeres umodificerede cysteiner af en sulfhydryl-reaktiv forbindelse. S-nitrosylerede cysteiner reduceres selektivt med ascorbat i HENS-buffer til mærkning med iodoTMTzero reagenser, som irreversibelt binder til cysteinthiolen, der var S-nitrosyleret. Påvisning af TMT reagensmodificerede proteiner lettes ved hjælp af et anti-TMT-antistof.
S-nitrosylering er en post-translationel modifikation, der regulerer adskillige processer, herunder cellulær proliferation, apoptose, glat muskelafslapning, neurotransmitterfrigivelse og differentiering. Under S-nitrosylering reagerer nitrogenoxidradikaler med cysteinthioler for at producere et S-NO-addukt, der ændrer proteinaktivitet.
Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit
Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit giver de nødvendige reagenser til at udføre en modificeret version af den traditionelle S-nitrosylation switch-analyse, inklusive et cystein-blokerende reagens, reduktionsmiddel, reaktionsbuffer, iodoTMT mærkningsreagens og anti-TMT-antistof. Mærkning udføres ved hjælp af den ikke-biologiske iodoTMT reagens i stedet for HPDP-biotin, hvilket reducerer baggrundssignalet under western blot-detektion. Udover påvisning af S-nitrosylerede proteiner ved western blot, kan en immobiliseret anti-TMT-harpiks bruges til selektivt at berige S-nitrosylerede proteiner/peptider mærket med iodoTMT reagenser. Denne arbejdsgang giver mulighed for kortlægning af S-nitrosyleringssted og multiplekset kvantificering ved hjælp af massespektrometri.
Funktionerne i Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit inkluderer:
Specifikke —optimerede mærkningsreaktioner skifter S-nitrosocystein efter translationelle modifikationer med iodoTMT reagens til nem påvisning ved western blot ved hjælp af anti-TMT antistof
Bedre signal-til-støj —bruger en ikke-biologisk iodoTMT reagens til mærkning i stedet for HPDP-biotin, hvilket resulterer i mindre baggrund under western blot-detektion
Workflow-kompatibel —mærkningsmetode er kompatibel med alternative analysemetoder, herunder berigelse via anti-TMT-harpiks og multipleks kvantificering ved massespektrometri
Praktisk alle —nødvendige reagenser inkluderet et sæt
HENS Buffer
HENS Buffer består af 100 mM HEPES (pH 7,8), 1 mM EDTA, 0,1 mM Neocuproin og 1 % SDS. Det er en cellelysebuffer beregnet til brug med Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit, som muliggør følsom påvisning af protein S-nitrosocystein post-translationelle modifikationer i et komplet, brugervenligt kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Western Blot Kit
Detektionsmetode S-nitrosylering
Produktlinje Pierce
Mængde 40 reaktioner
Reaktivitet Alle arter
Indhold og opbevaring Ved modtagelse butikssæt kl– 20 °C, eller opbevar individuelle komponenter som angivet ovenfor. Sættet sendes med en ispose.