Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ S-Nitrosylation Western Blot Kit og HENS Buffer
Artikelnummer. 13474199 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
40 reaktioner
Produkttype:
HENS Buffer
Western Blot-kit
Pakningsstørrelse:
0.2ml
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
13474199 100 ml HENS Buffer 100ml
13464199 40 reaktioner Western Blot-kit 0.2ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13474199 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 90106
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 DKK
    715.14 DKK / 100ml
    Spare 106.86 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Thermo Scientific Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit muliggør følsom påvisning af protein S-nitrosocystein post-translationelle modifikationer i et komplet, brugervenligt kit eller enkeltstående HENS-buffer til S-Nitrosylation Western Blot Kit.
Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit giver cellelyse/reaktionsbuffer, sulfhydryl-reaktivt blokeringsmiddel, reduktionsmiddel, mærkningsmiddel og anti-TMT-antistof til at mærke 40 prøver (100μ g hver). Som med traditionelle S-nitrosyleringsskift-assays blokeres umodificerede cysteiner af en sulfhydryl-reaktiv forbindelse. S-nitrosylerede cysteiner reduceres selektivt med ascorbat i HENS-buffer til mærkning med iodoTMTzero reagenser, som irreversibelt binder til cysteinthiolen, der var S-nitrosyleret. Påvisning af TMT reagensmodificerede proteiner lettes ved hjælp af et anti-TMT-antistof.
S-nitrosylation er en posttranslationel modifikation, der regulerer adskillige processer, herunder cellulær proliferation, apoptose, afslapning af glat muskulatur, frigivelse af neurotransmittere og differentiering. Under S-nitrosylering reagerer nitrogenoxidradikaler med cysteinthioler og danner en S-NO-addukt, der ændrer proteinaktiviteten.
Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit
Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit leverer de nødvendige reagenser til at udføre en modificeret version af den traditionelle S-nitrosylation switch assay, herunder et cysteinblokkerende reagens, reduktionsmiddel, reaktionsbuffer, iodoTMT mærkningsreagens og anti-TMT antistof. Mærkning udføres ved hjælp af det ikke-biologiske iodoTMT reagens i stedet for HPDP-biotin, hvilket reducerer baggrundssignalet under western blot-detektion. Ud over detektion af S-nitrosylerede proteiner med western blot kan en immobiliseret anti-TMT-harpiks bruges til selektivt at berige S-nitrosylerede proteiner/peptider mærket med iodoTMT reagenser. Denne arbejdsgang muliggør S-nitrosylerings stedkortlægning og multiplexet kvantificering ved hjælp af massespektrometri.
Funktioner i Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit inkluderer:
  • Specifikt—optimerede mærkningsreaktioner S-nitrosocystein efter translationelle modifikationer med iodoTMT reagens for nem påvisning ved western blot ved brug af anti-TMT antistof
  • Bedre signal-til-støj—bruger et ikke-biologisk iodoTMT reagens til mærkning i stedet for HPDP-biotin, hvilket resulterer i mindre baggrund under western blot-detektion
  • Workflow-kompatibel—mærkningsmetode er kompatibel med alternative analysemetoder, herunder berigelse via anti-TMT-harpiks og multiplex-kvantificering ved massespektrometri
  • Alle nødvendige reagenser—inkluderede praktisk ét sæt
HENS Buffer
HENS-bufferen består af 100 mM HEPES (pH 7,8), 1 mM EDTA, 0,1 mM Neocuproin og 1% SDS. Det er en cellelysisbuffer beregnet til brug med Pierce S-Nitrosylation Western Blot Kit, som muliggør følsom detektion af protein S-nitrosocystein posttranslationelle modifikationer i et komplet og brugervenligt kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype HENS Buffer
Detektionsmetode S-nitrosylering
Produktlinje Pierce
Mængde 100 ml
Reaktivitet Alle arter
Indhold og opbevaring HENS Buffer opbevares ved stuetemperatur og sendes ved omgivelsestemperatur.