Få mere at vide
Thermo Scientific™ RIPA lyse- og ekstraktionsbuffer
Artikelnummer. 10230544 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10230544 250 mL 250ml
10017003 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10230544 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 89901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2080.00 DKK
    1892.65 DKK / 250ml
    Spare 187.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Lyser dyrkede pattedyrceller med denne højkvalitets, klar til brug og fuldt beskrevne formulering af et populært cellelysereagens.
Thermo Scientific RIPA Lysis and Extraction Buffer er en højkvalitets, færdig og fuldt offentliggjort formulering af et populært cellelyseringsreagens for kultiverede pattedyrsceller.
Funktioner ved RIPA Buffer:
  • Bekvem, —færdig løsning; du behøver ikke selv samle og forberede komponenter
  • Fleksibelt—kompatibelt med mange anvendelser, herunder reporter-assays, protein-assays, immunoassays og proteinrensning
  • Versatile—muliggør udvinding af cytoplasmatiske, membran- og nukleære proteiner
  • Den oplyste formulering—indeholder ingen proprietære komponenter, hvilket giver brugerne fuld kontrol og kendskab til mulige kompatibilitetsproblemer
Denne RIPA-buffer lyserer effektivt og udtrækker protein fra dyrkede pattedyrsceller, herunder pladede celler og pelleterede suspensionsceller. Det populære reagens muliggør udtrækning af membran-, nuklear- og cytoplasmatiske proteiner og er kompatibelt med mange anvendelser, herunder reporteranalyser, Thermo Scientific BCA proteinassay (Cat. Nr. 23225), immunoassays og proteinrensning. Hæmmere som Thermo Scientific Stop Protease Inhibitor Cocktail (Kat. Nr. 78420) og Halt Phosphatase-hæmmer-cocktail (Cat. Nr. 78420) er også kompatible med denne RIPA-bufferformulering og kan tilsættes før brug for at forhindre proteolyse og opretholde proteinfosforylering.
RIPA-bufferen har fået sit navn fra den oprindelige anvendelse, den blev udviklet til: radio-immunoprecipitation assay. Selvom denne isotopiske analysemetode sjældent udføres i laboratorier i dag, har akronymet for denne lysisbufferformulering bevaret i almindelig brug. RIPA-cellelyseringsreagens er meget effektiv til proteinekstraktion fra forskellige celletyper, fordi den indeholder tre ikke-ioniske og ioniske detergenter. En ulempe ved denne detergentformulering er dens relative inkompatibilitet med visse nedstrøms anvendelser sammenlignet med andre lyseragens.
Relaterede produkter
  • Pierce™ IP Lysis Buffer (Cat. Nr. 87787)
  • M-PER™ Reagens for ekstraktion af pattedyrproteiner (Kat. Nr. 78501)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mængde 250 mL
Format Liquid
Produkttype Extraction Buffer
Volumen (metrisk) 250 mL
Indhold og opbevaring Upon receipt store at 4°C.