Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Reversibelt proteinfarvningssæt til nitrocellulosemembraner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Reversible proteinfarvningssæt til membraner er hurtige og følsomme alternativer til Ponceau S-farvning til reversibel påvisning af proteinbånd på nitrocellulosemembran eller PVDF-membran efter overførsel fra polyacrylamidgeler.
Højdepunkter:
Bedre end Ponceau S– mere følsom, lettere at dokumentere, permanent indtil den vendes (falmer ikke)
Følsom– høj-aviditet, total-protein farvning; nedre grænse for detektion er lig med 25 til 50 ng pr. bånd
Bestemt– registrerer kun protein; binder eller interagerer ikke med andre elektroforese- eller prøvekomponenter
Hurtig– farvning på mindre end 5 minutter (nitrocellulosesæt) eller 30 minutter (PVDF-sæt); slet og vend farvning fuldstændigt på mindre end 15 minutter
Stabil– komponenter er stabile ved stuetemperatur, hvilket sparer plads i køleskabet og eliminerer ligevægtstrin
Inkluderer:
Reversible proteinfarvnings-, affarvnings- og viskelæderopløsninger; PVDF-sættet indeholder også en sensibilisatoropløsning
Tekniske data
Tekniske data
Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: 10 nitrocellulosemembraner (8 cm x 8 cm) fra minigeler (SDS-PAGE) • Vendbar plet, 250 ml • Destain, 2 x 500 ml • Plet Eraser, 250 mL Opbevares ved stuetemperatur |
Oversigt | Pierce Reversible Protein Stain Kit til nitrocellulosemembraner |
Detektionssted | In-Blot Detektion |
Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
Etiket eller farvestof | Proprietær blanding |
Produkttype | Reversibelt proteinfarvningssæt |
Produktlinje | Pierce™ |
Mængde | 1.5 L |
Målmolekyle | Protein |
Dokumenter
Product Information
Manuals
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
ZI382268 | Analysecertifikat | 15/10/2024 | 24580,24580_LITL18 PROMO |
ZI388336 | Analysecertifikat | 15/10/2024 | 24580,24580_LITL18 PROMO |
ZH386118 | Analysecertifikat | 20/08/2024 | 24580,24580_LITL18 PROMO |
ZG381057 | Analysecertifikat | 07/08/2024 | 24580,24580_LITL18 PROMO |
YH377648 | Analysecertifikat | 25/08/2023 | 24580,24580_LITL18 PROMO |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Buy 3 of the Same Product and Pay for 2
Limited-Time Offer on Essential Life Science ProductsPromo Code: 24113Expires: 2025-09-19
Days
11Hours
9Minutes
56Seconds
53New Offer Save Now