Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Reversibelt proteinfarvningssæt til PVDF-membraner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Thermo Scientific™ Pierce Reversible proteinfarvningssæt til membraner er hurtige og følsomme alternativer til Ponceau S-farvning til reversibel påvisning af proteinbånd på nitrocellulosemembran eller PVDF-membran efter overførsel fra polyacrylamidgeler.
Højdepunkter:
Bedre end Ponceau S– mere følsom, lettere at dokumentere, permanent indtil den vendes (falmer ikke)
Følsom– høj-aviditet, total-protein farvning; nedre grænse for detektion er lig med 25 til 50 ng pr. bånd
Bestemt– registrerer kun protein; binder eller interagerer ikke med andre elektroforese- eller prøvekomponenter
Hurtig– farvning på mindre end 5 minutter (nitrocellulosesæt) eller 30 minutter (PVDF-sæt); slet og vend farvning fuldstændigt på mindre end 15 minutter
Stabil– komponenter er stabile ved stuetemperatur, hvilket sparer plads i køleskabet og eliminerer ligevægtstrin
Inkluderer:
Reversible proteinfarvnings-, affarvnings- og viskelæderopløsninger; PVDF-sættet indeholder også en sensibilisatoropløsning
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Tilstrækkelig til: 10 PVDF-membraner (8 cm x 8 cm) fra minigeler (SDS-PAGE) • Sensibilisator, 250 ml • Vendbar plet, 250 ml • Destain, 1 L • Plet Eraser, 250 mL Opbevares ved stuetemperatur. |
| Oversigt | Pierce Reversible Protein Stain Kit til PVDF-membraner |
| Detektionssted | In-Blot Detektion |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk |
| Etiket eller farvestof | Proprietær blanding |
| Mængde | 1,75 l |
| Målmolekyle | Protein |
| Produktlinje | Pierce |
| Produkttype | Reversibelt proteinfarvningssæt |