Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Artikelnummer. p-4532169 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12172240
Brand: Thermo Scientific™ 16166
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opnå lyst og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid ca. 3 timer) i nærværelse af Renilla luciferase-reportere.
Thermo Scientific™ Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit giver et ekstremt lyst og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid ca. 3 timer), især i nærværelse af Green Renilla luciferase reporter.
Dette Pierce Luciferase Glow Assay Kit indeholder reagenser til måling af aktiviteten af Renilla luciferase i cellelysater. I nærvær af luciferase giver glødereagenset stabilt bioluminescerende signal og er særdeles velegnet til luminometre uden injektorer eller til batchbehandling af prøver. Lysoutput genereret af luciferasereaktionen kan korreleres med mængden af produceret luciferaseprotein, som igen er proportional med promotoraktiviteten, der driver luciferaseekspressionen. Glødeassay-reagenserne blev optimeret til de bedste resultater med Thermo Scientific Grøn Renilla Luc Plasmids; dog kan dette glødesæt bruges til at detektere aktiviteten af andre Renilla luciferase-derivater, der bruger coelenterazin som substrat.
Højdepunkter:
  • Følsom– meget følsom påvisning af Green Renilla luciferase aktivitet
  • Stabil– øget signalstabilitet sammenlignet med flash-assays
  • Enkel– kræver ikke et luminometer med injektorer
  • Kompatibel– assayreagenser, der er kompatible med andre Renilla luciferaser
  • Automationsvenlig– modtagelige for assays med høj kapacitet
  • Bekvem– indeholder en universel cellelysebuffer og optimeret glødassay-reagens
  • Sikker– gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Inkluderer:
Cellelysebuffer, reaktionsbuffer og substrat
Kræver
Renilla luciferase og luminometer eller andet instrument, der er i stand til at overvåge luminescens, som f.eks Thermo Scientific Luminoskan™ Opstigning og Varioskan™ Flash mikropladelæsere
Anbefalet til:
Promotorundersøgelser til analyse af cis -regulatoriske elementer og trans -virkende faktorer; Narkotikascreening; siRNA og miRNA screening; Multipleksede assays til undersøgelse af effekter uden for mål; Protein lokalisering reporter assays; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsundersøgelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Grøn Renilla Luciferase
Mængde 100 reaktionssæt
Indhold og opbevaring Opbevar kit ved -80 C ved °modtagelse eller opbevar individuelle komponenter som angivet ovenfor.
•Renilla Glow Assay Buffer, 5 mL, opbevares ved °4
•C Coelenterazine (100X), 50μ
• L, opbevares °ved -80 C 2X cellelysebuffer, 6 mL, opbevares ved stuetemperatur
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Format 384-brønds plade, 96-brønds plade
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater Coelenterazin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: methanol