Beskrivelse
Opnået et klart og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid ca. 3 timer) i nærvær af Renilla-luciferase-reportere.
Thermo Scientific Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit leverer et ekstremt lyst og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid ca. 3 timer), især i nærvær af Green Renilla luciferase-reporteren.
Dette Pierce Luciferase Glow Assay Kit indeholder reagenser til måling af aktiviteten af Renilla luciferase i cellelysater. I nærvær af luciferase giver glødereagenset et stabilt bioluminescerende signal og er særdeles velegnet til luminometre uden injektorer eller til batchbehandling af prøver. Den lysudstråling, der genereres af luciferasereaktionen, kan korreleres med mængden af luciferaseprotein, som produceres, hvilket igen er proportionalt med promotoraktiviteten, der driver luciferaseudtrykket. Glødeassay-reagenserne blev optimeret til de bedste resultater med Thermo Scientific Green Renilla Luc Plasmider; dog kan dette glødekit bruges til at detektere aktiviteten af andre Renilla luciferase-derivater, der bruger coelenterazin som substrat.
Højdepunkter
- Følsom—, højt følsom detektion af Green Renilla-luciferaseaktivitet
- Stabil—øget signalstabilitet sammenlignet med flash-assays
- Simple—kræver ikke et luminometer med injektorer
- Kompatible—assay-reagenser kompatible med andre Renilla-luciferaser
- Automatiseringsvenlige—, modtagelige for højkapacitetsanalyser
- Convenient—indeholder en universel cellelysbuffer og optimeret gløde-assay-reagens
- Safe—gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Kræver
Renilla-luciferase og luminometer eller andet instrument, der kan overvåge luminescens, såsom Varioskan ALF eller mikropladelæsere Varioskan LUX
Anbefalede anvendelser
Promotorstudier til analyse af cis-regulatoriske elementer og trans-virkende faktorer; Stoftest; siRNA- og miRNA-screening; Multiplexede assays til at studere off-target effekter; Proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsstudier
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Assay Kit |
| Mål | Luciferase, Grøn Renilla Luciferase |
| Mængde | 1000 reaktionssæt |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kit ved -80 C ved °modtagelse eller opbevar individuelle komponenter som angivet ovenfor. •Renilla Glow Assay Buffer, 50 mL, opbevares ved °4 C •Coelenterazin (100X), 0,5 mL, opbevares ved -°80 C •2X Celle Lysis Buffer, 60 mL, opbevares ved stuetemperatur |
| Assay | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatible celler | Pattedyrsceller |
| Detektionsmetode | Bioluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer |
| Format | 96-well Plate, 384-well Plate |
| Etikettype | Enzymmærket |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Renilla Luciferase Glow Assay Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H331-Giftig ved indånding.
- H370-Forårsager organskader.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol