Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Artikelnummer. 12172240 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12172240 100 reaktionssæt Hver
12182240 1000 reaktionssæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12172240 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16166
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opnå lyst og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid ca. 3 timer) i nærværelse af Renilla luciferase-reportere.
Thermo Scientific™ Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit giver et ekstremt lyst og stabilt bioluminescenssignal (halveringstid ca. 3 timer), især i nærværelse af Green Renilla luciferase reporter.
Dette Pierce Luciferase Glow Assay Kit indeholder reagenser til måling af aktiviteten af Renilla luciferase i cellelysater. I nærvær af luciferase giver glødereagenset et stabilt bioluminescerende signal og er særdeles velegnet til luminometre uden injektorer eller til batchbehandling af prøver. Den lysudstråling, der genereres af luciferasereaktionen, kan korreleres med mængden af luciferaseprotein, som produceres, hvilket igen er proportionalt med promotoraktiviteten, der driver luciferaseudtrykket. Glødeassay-reagenserne blev optimeret til de bedste resultater med Thermo Scientific Green Renilla Luc Plasmider; dog kan dette glødekit bruges til at detektere aktiviteten af andre Renilla luciferase-derivater, der bruger coelenterazin som substrat.
Højdepunkter
  • Følsom—, højt følsom detektion af Green Renilla-luciferaseaktivitet
  • Stabil—øget signalstabilitet sammenlignet med flash-assays
  • Simple—kræver ikke et luminometer med injektorer
  • Kompatible—assay-reagenser kompatible med andre Renilla-luciferaser
  • Automatiseringsvenlige—, modtagelige for højkapacitetsanalyser
  • Convenient—indeholder en universel cellelysbuffer og optimeret gløde-assay-reagens
  • Safe—gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Kræver
Renilla-luciferase og luminometer eller andet instrument, der kan overvåge luminescens, såsom Varioskan ALF eller mikropladelæsere Varioskan LUX
Anbefalede anvendelser
Promotorstudier til analyse af cis-regulatoriske elementer og trans-virkende faktorer; Stoftest; siRNA- og miRNA-screening; Multiplexede assays til at studere off-target effekter; Proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Grøn Renilla Luciferase
Mængde 100 reaktionssæt
Indhold og opbevaring Opbevar kit ved -80 C ved °modtagelse eller opbevar individuelle komponenter som angivet ovenfor.
•Renilla Glow Assay Buffer, 5 mL, opbevares ved °4
•C Coelenterazine (100X), 50μ
• L, opbevares °ved -80 C 2X cellelysebuffer, 6 mL, opbevares ved stuetemperatur
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Format 384-brønds plade, 96-brønds plade
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater Coelenterazin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Renilla Luciferase Glow Assay Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol