Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla Luciferase Flash Assay Kit
Artikelnummer. p-4532168 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12162240
Brand: Thermo Scientific™ 16164
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Analyse regulatorisk element transkriptionel aktivitet i helcellelysater med dette meget følsomme flash-baserede Renilla luciferase kit.
De Thermo Scientific™ Pierce Renilla Luciferase Flash Assay Kit giver forskere et meget følsomt intracellulært assay for transkriptionel aktivitet af regulatoriske elementer i pattedyrs helcellelysat.
Dette Flash Assay Kit indeholder reagenser til måling af aktiviteten af Renilla luciferase i pattedyrcellelysater. Når det bruges med Thermo Scientific Green Renilla Luc Plasmids, sættet giver et ekstremt følsomt bioluminescerende reporter-assaysystem til intracellulær påvisning af promotor- eller pathway-aktivitet. Signalet produceret af Green Renilla Luc er betydeligt større end signalet fra enten naturlig ildflue eller Renilla luciferaser analyseret under lignende betingelser. Lysoutput opfanget ved hjælp af et luminometer kan korreleres med mængden af Renilla luciferase-protein, der produceres og bruges til at bestemme aktiviteten af den promotor, der driver Renilla- ekspression.
Højdepunkter:
  • Følsom– større følsomhed tillader udnyttelse af et mindre antal celler
  • Omkostningseffektiv– højeste følsomhedsassays resulterer i reduceret reagensforbrug
  • Tidsbesparende– analyser kræver minimal prøvehåndtering
  • Automationsvenlig– modtagelig for skærme med høj kapacitet
  • Bekvem– indeholder en universel cellelysebuffer og optimeret flash-assay-reagens
  • Sikker– gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Inkluderer:
Cellelysebuffer, reaktionsbuffer og substrat
Kræver
Renilla luciferase og luminometer eller andet instrument, der er i stand til at overvåge luminescens, som f.eks Thermo Scientific Luminoskan Opstigning og Varioskan Flash mikropladelæsere
Anbefalet til:
Promotorundersøgelser til analyse af cis -regulatoriske elementer og trans -virkende faktorer; Narkotikascreening; siRNA og miRNA screening; Multipleksede assays til undersøgelse af effekter uden for mål; Protein lokalisering reporter assays; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsundersøgelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Grøn Renilla Luciferase
Mængde 100 reaktionssæt
Indhold og opbevaring •Renilla Flash Assay Buffer, 5 mL, opbevares ved °4
•C Coelenterazine (100X), 50μ
• L, opbevares °ved -80 C 2X cellelysebuffer, 6 mL, opbevares ved stuetemperatur
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Format 384-brønds plade, 96-brønds plade
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater Coelenterazin