Beskrivelse
Assay-regulatorisk elementets transkriptionsaktivitet i hele cellelysater med dette meget følsomme flash-baserede Renilla luciferase-kit.
Thermo Scientific Pierce Renilla Luciferase Flash Assay Kit giver forskere en meget følsom intracellulær analyse af transkriptionsaktivitet af regulatoriske elementer i pattedyrs helcellelysat.
Funktioner ved Renilla Luciferase Flash Assay Kit:
- Følsom—, større følsomhed muliggør udnyttelse af mindre antal celler
- Omkostningseffektive—assays med højeste følsomhed resulterer i reduceret reagensforbrug
- Tidsbesparende—assays kræver minimal prøvehåndtering
- Automatiseringsvenlige—og egnet til højkapacitetsskærme
- Convenient—indeholder en universel cellelysbuffer og optimeret flash-assay-reagens
- Safe—gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Dette Flash Assay Kit indeholder reagenser til måling af aktiviteten af Renilla luciferase i pattedyrs cellelysater. Når det bruges med Thermo Scientific Green Renilla Luc Plasmider, giver sættet et ekstremt følsomt bioluminescerende reporter-assaysystem til intracellulær detektion af promotor- eller vejaktivitet. Signalet produceret af Green Renilla Luc er betydeligt stærkere end signalet fra enten native firefly eller Renilla luciferaser under lignende forhold. Lysudgivelse optaget med et luminometer kan korreleres med mængden af Renilla luciferase-protein, der produceres og bruges til at bestemme aktiviteten af promotoren, der driver Renilla-ekspression .
Inkluderer:
Cellelysebuffer, reaktionsbuffer og substrat
Kræver
Renilla-luciferase og luminometer eller andet instrument, der kan overvåge luminescens, såsom Varioskan ALF eller mikropladelæsere Varioskan LUX.
Applikationer:
- Promotorstudier til analyse af cis-regulatoriske elementer og trans-virkende faktorer
- Narkotikatest
- siRNA- og miRNA-screening
- Multiplexede assays til at studere off-target effekter
- Proteinlokaliseringsrapporteringsanalyser
- Signaltransduktionsvejsanalyse
- RNA-splejsningsstudier
Green Renilla luciferase er et 36 kDa-protein produceret af en afledning af det vilde type Renilla luciferase-gen fra havpansien, Renilla reniformis. Sammenlignet med den vilde type luciferase er Green Renilla mere stabil i serum og har et emissionsspektrum, der er forskudt mod det grønne område. Proteinet leverer et ekstremt kraftigt flashsignal, der hurtigt henfalder. Pierce Renilla Flash Assay Kit-reagensen optimerer dette signal til brug i flash-type luciferase-rapporteringsanalyser. Kittet er også kompatibelt til flash-assays med andre Renilla-luciferaser og derivater, der bruger coelenterazin som substrat.
Relaterede produkter
Pierce™ Renilla-ildflue luciferase dobbelt assay-kit (Kat. Nr. 16185)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Assay Kit |
| Mål | Luciferase, Grøn Renilla Luciferase |
| Mængde | 100 reaktionssæt |
| Indhold og opbevaring | •Renilla Flash Assay Buffer, 5 mL, opbevares ved °4 •C Coelenterazine (100X), 50μ • L, opbevares °ved -80 C 2X cellelysebuffer, 6 mL, opbevares ved stuetemperatur |
| Assay | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatible celler | Pattedyrsceller |
| Detektionsmetode | Bioluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer |
| Format | 96-brøndsplade, 384-brøndsplade |
| Etikettype | Enzymmærket |
| Vis mere |