Beskrivelse
De Thermo Scientific™ Pierce Renilla Luciferase Flash Assay Kit giver forskere et meget følsomt intracellulært assay for transkriptionel aktivitet af regulatoriske elementer i pattedyrs helcellelysat.
Højdepunkter:
Følsom– større følsomhed tillader udnyttelse af et mindre antal celler
Omkostningseffektiv– højeste følsomhedsassays resulterer i reduceret reagensforbrug
Tidsbesparende– analyser kræver minimal prøvehåndtering
Automationsvenlig– modtagelig for skærme med høj kapacitet
Bekvem– indeholder en universel cellelysebuffer og optimeret flash-assay-reagens
Sikker– gør det muligt at udføre ikke-radioaktive assays
Inkluderer:
Cellelysebuffer, reaktionsbuffer og substrat
Kræver
Renilla luciferase og luminometer eller andet instrument, der er i stand til at overvåge luminescens, som f.eks Thermo Scientific Luminoskan Opstigning og Varioskan Flash mikropladelæsere
Anbefalet til:
Promotorundersøgelser til analyse af cis -regulatoriske elementer og trans -virkende faktorer; Narkotikascreening; siRNA og miRNA screening; Multipleksede assays til undersøgelse af effekter uden for mål; Protein lokalisering reporter assays; Analyse af signaltransduktionsveje; RNA-splejsningsundersøgelser
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Assay Kit |
| Mål | Luciferase, Grøn Renilla Luciferase |
| Mængde | 1000 reaktionssæt |
| Indhold og opbevaring | •Renilla Flash Assay Buffer, 50 mL, opbevares ved °4 C •Coelenterazin (100X), 0,5 mL, opbevares ved -°80 C •2X Cellelysis Buffer, 60 mL, opbevares ved stuetemperatur |
| Assay | Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay |
| Kompatible celler | Pattedyrsceller |
| Detektionsmetode | Bioluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer (mikroplade) |
| Format | 384-brønds plade, 96-brønds plade |
| Etikettype | Enzymmærket |
| Vis mere |