Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Artikelnummer. p-4532170 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12201682
Brand: Thermo Scientific™ 16185
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Detekter samtidig intracellulær Renilla og Red Firefly luciferaseaktivitet i pattedyrs helcellelysater.
De Thermo Scientific™ Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit indeholder de nødvendige reagenser til samtidig at detektere intracellulær Renilla og Red Firefly luciferaseaktivitet i pattedyrs helcellelysater.
Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit er et meget følsomt assay, der giver mulighed for samtidig påvisning af Green Renilla og Red Firefly luciferaseaktivitet. Grøn Renilla luciferase fungerer som en eksperimentel reporter med konstitutivt aktiv rød ildflue som normaliseringskontrol. Denne reporter-og-kontrol-kombination muliggør samtidig overvågning af eksperimentelle reporter- og kontrolluciferase-aktiviteter i en enkelt-aflæsningsanalyse uden behov for to-trins tilsætning af substratreagenser eller quenching. Assay-arbejdsopløsningen indeholder substrater for begge luciferaser, og reaktionerne forekommer samtidigt med flash-type kinetik. De resulterende luminescerende signaler er spektralt opløselige ved hjælp af filtre. I en enkelt prøve kan forskere analysere transkriptionel aktivitet af regulatoriske elementer, signaltransduktionsveje og virkninger af aktivatorer eller inhibitorer.
Højdepunkter:
  • Samtidig– samtidig, filterbaseret, bølgelængde-separeret detektion af to luciferaseaktiviteter
  • Følsom– måle Green Renilla og rød ildflue luciferase aktiviteter i samme prøve
  • Hurtig– intet quenching-trin påkrævet, i modsætning til traditionelle sekventielle dobbeltassays
  • Multiplex– i stand til at kvantificere to cellulære aktiviteter i samme prøve(r)
Inkluderer:
Cellelysebuffer, reaktionsbuffer og substrater coelenterazin og D-luciferin
Kræver
Green Renilla og Red Firefly luciferase reportere; Filtersæt ved 525nm ±20nm for Green Renilla Luc og 615 til 675nm for Red Firefly Luc. Luminometer eller andet instrument, der er i stand til at overvåge luminescens, som f.eks Thermo Scientific Luminoskan Opstigning og Varioskan Flash mikropladelæsere; Injektor påkrævet til vurdering af mere end 24 brønde ad gangen.
Anbefalet til:
Studer to regulatoriske elementer på samme tid; Overvåg to signalveje samtidigt; Aktiver undersøgelse af mere end ét mål pr. skærm (f.eks. effekter uden for målet)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Firefly Luciferase, Grøn Renilla Luciferase
Tilstrækkelig til 100 Dual Luciferase Assays
Mængde 100 reaktionssæt
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 100 dobbelt-luciferase-assays i mikropladebrønde
• Renilla-Firefly Dual Assay Buffer, 5 mL (opbevares ved °4 C)
• 100X Coelenterazine, 50μ L (opbevares ved -°80 C)
• D-Luciferin, 3 mg (opbevares ved °4 C)
• Luciferase Cell Lysis Buffer (2X), 6 ml (opbevares ved stuetemperatur)
Opbevar sættet ved -80 C ved °modtagelse, eller opbevar individuelle komponenter som angivet ovenfor.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Format 384-brønds plade, 96-brønds plade
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater Coelenterazin, D-Luciferin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: methanol