Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Artikelnummer. 12201692 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12201692 1000 reaktionssæt Hver
12201682 100 reaktionssæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12201692 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12770.00 DKK
    10216.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2554.00 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Påvist samtidig intracellulær Renilla- og Red Firefly-luciferaseaktivitet i pattedyrs helcellelysater.
Thermo Scientific Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit leverer de nødvendige reagenser til samtidig at detektere intracellulær Renilla- og Red Firefly luciferaseaktivitet i pattedyrs helcellelysater.
Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit er en meget følsom analyse, der muliggør samtidig detektion af Green Renilla - og Red Firefly luciferase-aktivitet. Grøn Renilla-luciferase fungerer som eksperimentel reporter med konstitutivt aktiv rød ildflue som normaliseringskontrol. Denne kombination af reporter og kontrol muliggør samtidig overvågning af eksperimentelle rapporterings- og kontrolaktiviteter med luciferase-aktiviteter i en enkelt læsning uden behov for to-trins tilsætning af substratreagenser eller slukning.
Assay-arbejdsløsningen indeholder substrater for begge luciferaser, og reaktionerne foregår samtidig med flash-type kinetik. De resulterende luminescerende signaler kan spektralt opløses ved hjælp af filtre. I en enkelt prøve kan forskere analysere transkriptionsaktivitet af regulatoriske elementer, signaltransduktionsveje og effekter af aktivatorer eller hæmmere.
Højdepunkter
  • Samtidig—samtidig, filterbaseret, bølgelængdesepareret detektion af to luciferaseaktiviteter
  • Følsomme—mål Grøn Renilla og rød ildflue luciferaseaktivitet i samme prøve
  • Hurtig, —ingen slukningstrin nødvendig, i modsætning til traditionelle sekventielle dobbelte assays
  • Multiplex—, der kan kvantificere to cellulære aktiviteter i samme prøve(r)
Kræver
Green Renilla og Red Firefly luciferase-reportere; filter indstillet til 525 nm ±20 nm for Green Renilla Luc og 615 til 675 nm for Red Firefly Luc; luminometer eller andet instrument, der kan overvåge luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikropladelæsere; injektor til vurdering af mere end 24 brønde ad gangen
Anbefalede anvendelser
Studer to regulatoriske elementer samtidig; overvåge to signalveje samtidigt; Muliggør studier af mere end ét mål pr. skærm (f.eks. off-target effekter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Firefly Luciferase, Grøn Renilla Luciferase
Tilstrækkelig til 1000 Dual Luciferase Assays
Mængde 1000 reaktionssæt
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 1000 dobbelt-luciferase-assays i mikropladebrønde
• Renilla-Firefly Dual Assay Buffer, 50 mL (opbevares ved °4 C)
• 100X Coelenterazin, 0,5 mL (opbevares ved -°80 C)
• D-Luciferin, 30 mg (opbevares ved °4 C)
• Luciferase Cell Lysis Buffer (2X), 60 ml (opbevares ved stuetemperatur)
Opbevar sættet ved -80 C ved °modtagelse, eller opbevar individuelle komponenter som angivet ovenfor.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater Coelenterazin, D-Luciferin