Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Artikelnummer. 12201682 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktionssæt
1000 reaktionssæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12201682 100 reaktionssæt Hver
12201692 1000 reaktionssæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12201682 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 16185
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Påvist samtidig intracellulær Renilla- og Red Firefly-luciferaseaktivitet i pattedyrs helcellelysater.
De Thermo Scientific™ Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit indeholder de nødvendige reagenser til samtidig at detektere intracellulær Renilla og Red Firefly luciferaseaktivitet i pattedyrs helcellelysater.
Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit er en meget følsom analyse, der muliggør samtidig detektion af Green Renilla - og Red Firefly luciferase-aktivitet. Grøn Renilla-luciferase fungerer som eksperimentel reporter med konstitutivt aktiv rød ildflue som normaliseringskontrol. Denne kombination af reporter og kontrol muliggør samtidig overvågning af eksperimentelle rapporterings- og kontrolaktiviteter med luciferase-aktiviteter i en enkelt læsning uden behov for to-trins tilsætning af substratreagenser eller slukning.
Assay-arbejdsløsningen indeholder substrater for begge luciferaser, og reaktionerne foregår samtidig med flash-type kinetik. De resulterende luminescerende signaler kan spektralt opløses ved hjælp af filtre. I en enkelt prøve kan forskere analysere transkriptionsaktivitet af regulatoriske elementer, signaltransduktionsveje og effekter af aktivatorer eller hæmmere.
Højdepunkter
  • Samtidig—samtidig, filterbaseret, bølgelængdesepareret detektion af to luciferaseaktiviteter
  • Følsomme—mål Grøn Renilla og rød ildflue luciferaseaktivitet i samme prøve
  • Hurtig, —ingen slukningstrin nødvendig, i modsætning til traditionelle sekventielle dobbelte assays
  • Multiplex—, der kan kvantificere to cellulære aktiviteter i samme prøve(r)
Kræver
Green Renilla og Red Firefly luciferase-reportere; filter indstillet til 525 nm ±20 nm for Green Renilla Luc og 615 til 675 nm for Red Firefly Luc; luminometer eller andet instrument, der kan overvåge luminescens, såsom Varioskan ALF eller Varioskan LUX mikropladelæsere; injektor til vurdering af mere end 24 brønde ad gangen
Anbefalede anvendelser
Studer to regulatoriske elementer samtidig; overvåge to signalveje samtidigt; Muliggør studier af mere end ét mål pr. skærm (f.eks. off-target effekter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Assay Kit
Mål Luciferase, Firefly Luciferase, Grøn Renilla Luciferase
Tilstrækkelig til 100 Dual Luciferase Assays
Mængde 100 reaktionssæt
Indhold og opbevaring Tilstrækkeligt til: 100 dobbelt-luciferase-assays i mikropladebrønde
• Renilla-Firefly Dual Assay Buffer, 5 mL (opbevares ved °4 C)
• 100X Coelenterazine, 50μ L (opbevares ved -°80 C)
• D-Luciferin, 3 mg (opbevares ved °4 C)
• Luciferase Cell Lysis Buffer (2X), 6 ml (opbevares ved stuetemperatur)
Opbevar sættet ved -80 C ved °modtagelse, eller opbevar individuelle komponenter som angivet ovenfor.
Assay Reporter Enzyme, Luciferase Reporter Assay
Kompatible celler Pattedyrsceller
Detektionsmetode Bioluminescens
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Format 384-brønds plade, 96-brønds plade
Etikettype Enzymmærket
Substrategenskaber Kemisk substrat
Teknik Forbedret kemiluminescens
Substrattype Luciferase substrat
Produktlinje Pierce
Substrater Coelenterazin, D-Luciferin
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol